实验室对于使用 X 射线荧光仪器的最大关切之一是,仪器在液体样品分析过程中的安全性。一次事故就可能损坏一个 XRF仪器,导致数天的停用,并在维修备件和服务方面损产生数千美元的费用。正是由于这些原因,液体分析安全性是分析仪器开发过程的重要考虑因素。
索取报价单,赢取赛默飞订制礼品 点击提交
此类分析采用的 Thermo Scientific ARL PERFORM’X 系列光谱仪是一套 4200 W 系统,配有六个主滤光片、四个准直器、最多九个晶体、两个探测器以及氦吹洗装置。5GN+ Rh X 射线管配备了低电流灯丝和 50 微米铍 (Be) 窗,确保了从超轻到最重元素分析的稳定性和高性能。
ARL PERFORM'X 分析仪可提供高性能和样品分析安全性。其独特的 LoadSafe 设计包括了一系列功能,可防止在样品抽吸、加载和分析过程中出现任何问题。液体样品盒识别功能可防止任何液体样品被错误地暴露于真空条件下。如果 X 射线照射时间过长,过曝安全功能会自动弹出液体样品。
Secutainer 系统可将任何液滴收集在一个专门设计的容器中(所有操作者均可容易地取出和清洁该容器),从而保护主要腔室。对于光谱室的保护,ARL PERFORM'X 分析仪使用氦气阀门设计,在氦气操作下的液体分析中对您的测角仪进行绝对保护。在 LoadSafe Ultra 配置中,一个特殊的 X 射线管屏蔽罩提供了防止样品断裂或液体槽破裂的整体保护。
对 XRF 而言,用于液体分析的样品制备相当简单。液体样品装在一次性圆柱形聚合物槽中(图 1)并套有一层可透射 X 射线和荧光的薄膜。所用薄膜取决于几个关键因素:液体基质类型(油、溶剂、酸等)、所需的检出限和薄膜中的污染物含量。然后按体积或重量计算,将所需的液体加入装置中。使用 XRF 检测非无限厚样品时,保持一致的分析体积非常重要。
样品制备的一种替代方法是将液体样品加在特殊设计的过滤垫之上,并使样品干燥。这种方法的优势在于可以提高检出限,尤其是较轻元素(原子序数小于氯)的检出限。
对于石油工艺控制,有多种至关重要的元素。最重要的元素之一是硫。在石油样品中,硫的含量范围从低于百万分之一(低于 1.0 ppm)至 5% 不等。幸运的是,XRF 能够借助经自吸收校正的样品校准曲线来分析这些浓度各异的样品中的硫(图 2/表 1)。
石油分析的其他常见元素是铅 (Pb)、镍 (Ni)、钒 (V) 和氯 (Cl)。如表 2 所示,分析的重复性非常好,即使在 ppm 水平也如此。
石油中的常规检出限通常小于 1.0 ppm,由表 3 的结果就可以看出。这些结果是每个石油标准样品中每种元素使用 100 秒计时得出的。使用带有薄膜的标准液体装置制备样品。高于 1.0ppm 检出限的元素是轻元素,如钠 (Na) 和镁 (Mg)。使用此标准制备方法得到的样品,不能检测原子序数小于钠的元素,因为薄膜会吸收其特征 X 射线。
为进行钠和镁的痕量元素分析,或分析硼 (B)、碳 (C)、氮 (N) 或氟 (F),必须使用完全不同的样品制备方法。这种方法利用一个专门设计的吸收垫作为分析的介质。将液体(无论是水、油或溶剂)吸取移液至吸收垫上,并在通风处或在烘箱中干燥。干燥完毕后,即可在真空下使用 X 射线光谱仪进行分析。使用这些吸收垫时,允许在被测材料和测角仪间不使用任何膜的情况下进行分析,并且能让材料浓缩以实现优异的检出限。示例可见图 4 和 5。回归分析显示钠和镁的检测限为 0.2ppm。
石化法规日趋严格,并且要求在更低水平对产品中诸如硫、镍、钒和铅等关键元素进行定量分析。如需符合各种标准(包括 ASTM D2622、ASTM D4927 和 ISO 20884),因此需要高灵敏度和稳定性,以确保含量符合规定的限度。ARL PERFORM’X 波长色散 XRF 分析仪可提供出色的重复性和分辨率。使用吸收垫进行样品制备的创新方法显著提升了检出限,尤其是钠和镁等轻元素的检出限。此外,其还允许不经稀释直接检测石油,从而大幅缩短样品制备时间,提高分析的速度和分析吞吐量。
ARL PERFORM’X 系统根据实验室需求而设计,为多达 84 种元素提供了快速精确的分析。该仪器以创新性的标准和能力实现了最高安全标准,确保液体样品加载安全和简单,彻底保护测角仪免受化学腐蚀和热不稳定性损伤,因此该仪器非常适合在要求严苛的行业应用中解决复杂问题。