对于用于水泥行业分析的 X 射线解决方案,我们提供小巧且强大的仪器套件,满足您的分析需求:Thermo Scientific ARL OPTIM'X 水泥分析仪。这款仪器采用独一无二的紧凑且可靠的 WDXRF 平台,配备 Thermo Scientific SmartGonio 测角仪,可对生料、熟料和水泥进行分析。使用 NIST 标准对熟料和水泥进行工厂安装校准,意味着可以极快速度提供可用的整体式解决方案。它启动快,简便易用且具有分析灵活性,为水泥实验室提供了无与伦比的价值。
产品特点
- 使用 200W X 射线功率获得相当于 500W 的分析性能
- 使用 50W X 射线功率获得相当于 200W 的分析性能
- 高精确度、出色的可重复性和稳定性,符合水泥分析要求
- 用于常规水泥分析的预校准整体式解决方案
- 由于操作成本低、可靠性高、所需的辅助设备最少,降低了使用维护成本
- 可选的多元素固定道可对选定元素进行更快的分析或得到更好的性能
- 创新 UCCO 技术结合 SmartGonio 测角仪,可实现极高灵敏度
水泥分析需求
水泥 QC 实验室的分析要求需要进行元素分析,以测定生料、熟料和水泥中的 CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3、MgO、SO3、K2O、Na2O、Cl 等。
波长色散 X 射线荧光分析 (WDXRF) 是这类测定的首选技术,因为它速度快,且只需简单、方便的样品准备,如样品只需研磨和压制成饼状即可。ARL OPTIM'X 光谱仪外型紧凑,功能强大,可实现对水泥相关材料的高精度分析。
电子期刊
欲定期收取我们的最新进展和促销活动信息(关于 OES、XRF、XRD 及相关技术),请订阅我们的材料科学电子期刊。