The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Luminex 200 仪器系统确立了多重测定的标准,能够在基于流式细胞分析的平台上以单次反应体积执行多达100次不同的检测。Luminex 200 系统与 Invitrogen ProcartaPlex 多重免疫测定和 Invitrogen QuantiGene Plex 多重基因表达测定兼容。
Luminex 200 仪器系统的主要特性:
多通路
每份样品可使用磁性微球对多达80种分析物进行测定
读取时间
96孔板 ≤45 分钟(多达12,800次检测/小时)
动态范围(典型值)
≥3.5个对数
每日启动/关机
≤30 分钟
| |
光学系统 | 激光器、APD、PMT |
硬件 | 基于流式细胞术的激光器、APD、PMT |
包括 PC 在内的占地面积 (线性工作台空间) | 115 cm x 60 cm x 50 cm |
重量(分析仪) | 49 kg (113 lb) |
多重测定能力 | 最多100个;(在 MagPlex 上为80个) |
最大可用商业测定重数 | 80 |
应用 | 蛋白质/核酸 |
样品体积 | 25–80 µL(取决于测定) |
孔板规格 | 96孔 |
读取时间 | 45分钟(96孔) |
灵敏度(取决于测定) | 0.06–1 pg/mL(免疫测定) |
报告激光器/光学元件 | 532 nm(绿色) |
动态范围 | ≥3.5个对数 (RP1) |
操作验证 | 校准、验证和流控技术 |
21 CFR 合规性 | 是 |
自动化 | 集成软件 |
分析(软件) | xPONENT basic 外加 Thermo Fisher Connect 平台 |
仅供科研使用。不可用于诊断程序。