分析来自 SEQ 检测和自定义 qPCR 检测的数据
AccuSEQ v2.0 实时荧光定量 PCR 检测软件是一个功能齐全的软件包,支持常规 qPCR 检测以及生物制药生产过程中污染物和杂质分析检测的独特需求。
AccuSEQ v2.0 实时荧光定量 PCR 检测软件包括支原体检测、残留蛋白 A 定量和残留 DNA 定量整合工作站的软件。自动分析工具可根据用户要求对 MycoSEQ 支原体监测分析的复合物的 Ct、溶解峰高 (DV) 和熔解温度进行一键式处理。非线性曲线拟合能够快速、简便地分析 ProteinSEQ™ 蛋白质定量系统数据,而且无需多个导出步骤。下一代算法可为 resDNASEQ 残留宿主细胞 DNA 定量提供准确的量化数据。设计用于 7500 Fast 实时荧光定量 PCR 仪,该软件包括安全、审计和签名功能,有助于实现 21 CFR Part 11 合规性。
主要特点
- 自动处理 MycoSEQ™ 检测数据的存在/不存在结果
- 用于 MycoSEQ™ 检测的自动化体积计算和平板布局优化
- ProteinSEQ™ 检测数据的非线性曲线拟合
- 宿主细胞系残留 DNA 精确定量
- 单个软件平台可用于多种 SEQ 实时 PCR 检测
- Windows 7 系统支持该软件并已经过全面测试
- 有助于实现 21 CFR Part 11 合规性
AccuSEQ v.2.1 软件(升级)
AccuSEQ 2.0 软件升级需要购买