Webinar Spotlight: Eliminate Barriers of Conventional Immunoassays with a Customizable qPCR-based High-Performance Assay Platform
In this webinar we talk about a system that combines semi-automated magnetic bead-based protein antigen extraction with quantitative real-time PCR as readout. Its many advantages in assay workflow, robustness, and technical superiority make it an ideal assay platform system for ELISA replacement and streamlined bioprocessing.
ProteinSEQ 蛋白定量分析系统是一种可以解决上述问题的免疫 PCR 检测方法,在定量分析中可以提供更出色的可靠性和更高的数据质量。定量 PCR (qPCR) 具有出色的灵敏度和更宽的动态范围。ProteinSEQ 蛋白定量系统是一个突破性免疫检测平台,具有 TaqMan qPCR 读取的分析优势和免疫化学技术的选择性。
- PCR 灵敏度:定量分析的检测阈值低至 0.2 ng/mL 通用宿主细胞蛋白 (HCP)
- 动态范围宽:4 个数量级
- 稳定性:实现复杂基质中的稀释线性和效率
- 半自动化:2 小时的无人值守时间
适用于支原体检测、蛋白质分析和残留 DNA 定量的软件解决方案
Applied Biosystems AccuSEQ 实时 PCR 检测软件可满足生物制药生产过程中污染物和杂质分析测试的特殊需求,也适用于常规 qPCR 检测。
AccuSEQ 软件是支原体检测、残留蛋白 A 定量和残留 DNA 定量集成工作流程的一部分。自动分析工具可根据用户要求对 MycoSEQ 支原体监测分析的 Ct、溶解峰高 (DV) 和熔解温度进行一键式处理。非线性曲线拟合可快速分析 ProteinSEQ 蛋白定量系统的数据。下一代算法可为 resDNASEQ 残留宿主细胞 DNA 定量提供准确的定量数据。
主要特点
- 支持连接 Applied Biosystems 7500 Fast 实时 PCR 仪
- ProteinSEQ 检测数据非线性曲线拟合
- 单个软件平台可用于多种 SEQ 实时 PCR 检测
- 支持 Windows 7 操作系统并经过全面测试
- 有助于实现 21 CFR Part 11 合规性
适用于支原体检测、蛋白质分析和残留 DNA 定量的软件解决方案
Applied Biosystems AccuSEQ 实时 PCR 检测软件可满足生物制药生产过程中污染物和杂质分析测试的特殊需求,也适用于常规 qPCR 检测。
AccuSEQ 软件是支原体检测、残留蛋白 A 定量和残留 DNA 定量集成工作流程的一部分。自动分析工具可根据用户要求对 MycoSEQ 支原体监测分析的 Ct、溶解峰高 (DV) 和熔解温度进行一键式处理。非线性曲线拟合可快速分析 ProteinSEQ 蛋白定量系统的数据。下一代算法可为 resDNASEQ 残留宿主细胞 DNA 定量提供准确的定量数据。
主要特点
- 支持连接 Applied Biosystems 7500 Fast 实时 PCR 仪
- ProteinSEQ 检测数据非线性曲线拟合
- 单个软件平台可用于多种 SEQ 实时 PCR 检测
- 支持 Windows 7 操作系统并经过全面测试
- 有助于实现 21 CFR Part 11 合规性
技术资源