PrepSEQ Chemistry 是一种在多个应用(包括宿主细胞残留DNA定量分析、支原体检测和病毒检测)中用于污染物和杂质检测的通用型样品制备技术。它具有定量检测回收率高、重现性好,以及在多种复杂基质中性能稳定的特点。
- 为支原体、MMV、Vesivirus病毒和宿主细胞残留DNA检测提供了快速、经济的DNA提取方法
- 可对复杂样本中的DNA进行高效、可重现的回收
通过缩短手动样品制备时间、提高通量、降低成本和改善样品提取质量来提高实验室的检测效率。我们的自动化样品制备仪器操作直观,预装了多种提取程序,可满足您的多种通量需求。
- AutoMate Express™ 核酸提取系统: 这款封闭式系统特别适用于生产过程中污染物和杂质检测,它配有预充式 PrepSEQ Express 纯化柱,实现了即用式自动化处理,从而最大程度减少了交叉污染的风险。
- MagMAX™ Express-96 磁珠提取系统:96 孔形式高测试样品通量
无论您有什么样的通量或自动化需求,我们都能帮助您找到适合您的样品制备解决方案。