自动化成像的多功能性和加速通量
CellInsight HCS / HCA 平台系列在一个方案内提供宽场、共焦或明场自动化成像模式。 为了提高速度,实时成像和分析可同时进行,从而可更快地获得数据。请查看以下内容以详细了解我们的独家功能,包括:出版级质量成像、实时分析软件和数据库管理软件。
出版级质量成像
CellInsight 高内涵筛选 (HCS) / 高内涵分析 (HCA) 平台旨在提供自动化成像的多功能性和加速通量,从而可更快地获得数据。您在一个方案中选择宽场、共焦或明场自动化成像模式。我们的仪器提供从紫外到近红外荧光和多色明场成像的最多 12 种颜色,支持灵活的成像模式。最后,我们的系统在设计时已考虑到速度,能够同时进行实时成像和分析,可更快地获得数据。   
乳腺癌球状体中抗体依赖细胞的杀伤
CellInsight CX7 Pro LZR。 自然杀伤 (NK) 细胞侵入乳腺癌细胞球状体。通过共焦模式和 10 μm Z 切片下活细胞整个球状体成像评估 NK 细胞的渗透和肿瘤细胞毒性。 
乳腺癌组织细胞
CellInsight CX7 Pro LED。 人乳腺癌组织切片经 H&E 和 KI67 相关 DAB 标记物染色(分别使用红色、绿色和蓝色透射光,并使用 20 倍物镜和 3 通道组蛋白 生物应用成像)。
A549 细胞
CellInsight CX7 Pro LED。染料:HCS CellMask Blue(蓝色)、Invitrogen Alexa Fluor 488 鬼笔环肽(绿色)、Invitrogen Alexa Fluor 750 山羊抗小鼠 IgG 二抗(粉红色)。
BPAE 细胞
CellInsight CX5。染料:DAPI(蓝色)、Alexa Fluor 568 鬼笔环肽(红色)和山羊抗小鼠 IgG (H+L) 二抗、Alexa Fluor 488 偶联物(绿色)。
HeLa 细胞
CellInsight CX5。染料:Hoechst 33342(蓝色)和 Alexa Fluor 680 鬼笔环肽(黄色)。
机载实时分析软件
Thermo Scientific HCS Studio 细胞分析软件提供专业级的灵活性和易用性平衡,可有意义地分析从单个细胞到群体的数据。平行成像和分析可真正快速地实时提供结果。 
HCS Studio 软件允许对每个单细胞或细胞事件进行反向追踪,从而最大限度减少数据中的人为干扰。查看与各数据点相关的对应细胞水平剪切,以确保您实际测量结果的质量控制。 
为加速检测的开发,可根据 Z 灌注统计分析在每个参数上评估检测性能。 因此,您可在扩大筛选规模时选择性能最高的检测。HCS Studio 软件还提供向导工作流程以及用户友好的视觉反馈,便于您轻松分析方案设置以及采集、分析和扫描图像。
用于 CellInsight CX7 LED 和 CellInsight CX7 LZR 的 HCS Studio 软件还配备了 Thermo Scientific EurekaScan Finder 软件。该软件可在更高放大倍数下自动化检测事件并随后采集,从而有助于显著缩短仪器的运行时间和减轻分析工作。
取决于样本类型和用户规定的高内涵筛选标准,EurekaScan Finder  软件 提供两种不同的方法。
情景 I:研究组织时
第一次扫描中选定的对象大于第二次扫描的视野(案例 A),或者第二次扫描视野中出现多个对象(案例 B)。在此情况下,第二次扫描使用均匀间隔的格子模式来定义第二次扫描的射野位置。
情景 II:研究球状体、稀有细胞
第一次扫描中选定的对象小于第二次扫描的视野,且其间隔是的同一视野中不可能显示多个对象。在此情况下,第二次扫描将居中于每个对象的视野。
储存图像和数据库管理软件
Thermo Scientific Store™ 图像和数据库管理软件是 SQL™ 或 Oracle™ 关联的数据库,用于存储和管理从 HCS 设备自动传输或从其他成像源导入的图像和数据。它可以对数据和图像进行快速、高度可扩展的全局访问。在采集数据和图像后使用 Store 图像和数据库管理软件。
特点
  • 自动传输图像和数据 - 集中式数据存储,允许从多个位置访问数据和图像
  • 可访问且已链接 - 数据与其关联的图像无缝链接
  • 可视化 - 查看相互链接的图像和数据,轻松比较图像
  • 导出 - 内置适用于一系列软件的导出格式,例如 Spotfire™、Excel™ 和 GeneData Screener™ 程序
从使用 Store Express 图像和数据库管理软件的第一天起就高效工作
每一款 Thermo Scientific 高内涵平台均配置了基本版本的 Thermo Scientific Store Express 图像和数据库管理软件。 Store Express 图像和数据库管理软件提供 10 GB 的存储空间,可协助确保数据的安全,支持您从首次使用之日起就高效工作。虽然此解决方案不可扩展,但您始终可在需求改变时选择升级到完整版本 的解决方案 Thermo Scientific Store 图像和数据库管理软件。
  • Store Express 图像和数据库管理软件随所有高内涵平台交付
  • 足够满足活动数据管理方案的中等程度使用
  • 开箱即用,无 IT 费用
  • 功能齐全,无隐藏功能
可扩展存储
Store 图像和数据库管理软件的可选配置包括:
  • 可扩展为配合 SQL 或 Oracle 数据库使用以适应屏幕
  • 可在服务器上安装以扩容和管理
  • 专家指导 IT 实施
  • 行业合作伙伴的首选
扩展到更高通量的筛选能力
Store 图像和数据库管理软件可扩展到基于服务器的平台,支持管理大量图像和数据。Store 图像和数据库管理软件支持从运行 HCS Studio 细胞分析软件的任何平台或客户端导入、转换和缓存图像。在您的机构内共享数据和图像,实现完全协作的工作环境。
订购信息
仅供研究使用。不可用于诊断程序。