The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
扩展您的 HCS 平台的功能。查看用于研究最复杂球状体、类器官和组织模型的 2D/3D 可视化软件选项;获取用于自动化高通量筛选的 Orbitor RS2 微孔板移动机械臂的简介;查看 HCA 载物台式培养箱的环境控制功能;以及查找平台专用试剂选择指南的链接。
属性 | 详细信息 |
兼容容器 | 大部分光学透明的多孔板 |
温度范围 | 室温至 40°C |
CO2 范围 | 0% 至 20% |
O2 范围 | 0% 至环境 |
湿度范围 | >37 – 40°C 下相对湿度 (RH) 为 65% |
输入气体 | 仅空气或空气 /CO2 预混合气、CO2,和仅 N2(最大输入压力 50 psi) |
尺寸 | 37 x 16 x 20 cm |
重量 | 10 kg |
组合使用我们的高内涵筛选平台和 Invitrogen 分子探针荧光试剂以获得最佳结果。作为荧光标记领域的先行者,Invitrogen 分子探针科学家不断开发新试剂,并改进 CellInsight 平台使用的现有试剂。
我们的 HCS 试剂产品组合适用于高通量工作流程和自动化成像。试剂示例包括用于自动区分的细胞和细胞核染料、用于细胞健康检测的可靠功能探针以及多种用于轻松多重检测的荧光基团选择,包括细胞绘画。这些试剂经多个成像平台验证,提供可用于自动化处理的灵活工作流程。
仅供科研使用。不可用于诊断程序。