Search Thermo Fisher Scientific
红光可激发荧光染料在标准多色流式细胞术中发挥着重要作用。 随着配备紫外、紫色、绿色、黄色、蓝色和红色激光器的流式细胞仪的日益普及,红色激光仍然是许多流式细胞仪的基本组成部分;另外,通常使用红色激光可激发荧光染料,因其可与绿色荧光蛋白相容而用于活细胞分析。 广泛的Alexa Fluor染料和eFluor染料组合支持通过流式细胞术进行的多色免疫表型分析,并且包含与红色激光器的633 nm谱线相容的各种染料。
第 1 步: 搜索感兴趣的标记物(如“CD4”或“CD45”)。
第 2 步: 使用筛选器,通过荧光染料、目标物种和其他标准进一步缩小搜索结果。
下表列出了红色激光最常用荧光团的特性。
荧光染料 | 荧光基团类型 | Ex/Em (nm) | 相对强度* (1 =最低,5 =最高) | 建议的带通滤波器 (nm) | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
APC | 蛋白质 | 645/660 | 5 | 660/20 | 广泛使用的荧光染料别藻蓝素 (APC) 是一种分离自红藻的非常明亮的i藻胆蛋白,可高量子发远红外荧光;可采用Alexa Fluor 647、Cyanine 5和eFluor 660染料替代 |
APC-Alexa Fluor 750 | 偶联 | 645/775 | 4 | 780/60 | 偶联染料,将共振能量从APC分子传递到Alexa Fluor 750;APC-Cy 7;APC-Alexa Fluor 750和 APC-eFluor 780可互换使用 |
APC-Cyanine 5.5 | 偶联 | 645/694 | 3 | 695/40 | 偶联染料,将共振能量从APC分子传递到Cyanine 5.5染料 |
APC-Cyanine 7 | 偶联 | 645/767 | 4 | 780/60 | 偶联染料,将共振能量从APC分子传递到Cyanine 7 染料; APC-Cyanine 7、APC-Alexa Fluor 750和APC-eFluor 780可互换使用 |
APC-eFluor 780 | 偶联 | 645/767 | 2 | 780/60 | 偶联染料,将共振能量从APC分子传递到eFluor 780;比 APC-Cyanine 7光稳定性更强;APC-Cy 7; APC-Alexa Fluor 750和APC-eFluor 780可互换使用 |
Alexa Fluor 647 | 有机染料 | 650/668 | 5 | 660/20 | APC广泛使用的替代品;光稳定,除流式细胞仪外,还是显微镜应用的最佳选择 |
Alexa Fluor 700 | 有机染料 | 696/719 | 2 | 720/30 | 尽管红色激光并没有最佳的激发效果,但其发出的明亮信号可作为剥离此激光的第三种染料;请注意,发射波长需要另一套滤光片 |
Cyanine 5 | 有机染料 | 649/666 | 3 | 660/20 | 细胞内标记和显微应用的良好选择;APC和Alexa Fluor 647染料替代品 |
eFluor 660 | 有机染料 | 633/668 | 5 | 660/20 | 光稳定,因而除了流式细胞术之外,还是显微镜应用的良好选择;APC或Alexa Fluor 647染料替代品 |
*任何荧光染料的相对强度取决于所研究的细胞类型、使用的试剂、仪器和仪器配置。 上述相对强度可用作参考;观察到的强度视情况可能不同。 |