Search Thermo Fisher Scientific
通过将生物分子进行荧光标记,研究人员可用精确、灵敏的方法,如成像、流式细胞术、蛋白免疫印迹等方法检测复杂生物复合物的特定组分。我们提供覆盖全光谱范围的Invitrogen 标记化学技术,可用于标记抗体、蛋白质、多肽、配体、合成寡核苷酸和其他生物分子,应用于免疫化学、原位荧光杂交(FISH)、细胞示踪、受体标记和细胞化学等实验,并作为生物结构、功能和相互作用分析的探针。我们还提供可将生物素和其他半抗原与生物分子结合的工具。
胺反应性染料广泛用于修饰蛋白质、多肽、配体、合成寡核苷酸和其他生物分子。它们最常用于制备免疫化学、原位荧光杂交(FISH)、细胞示踪、受体标记和细胞化学的生物偶联物。
进一步了解荧光基团及其胺活性衍生物-第一章
高效制备荧光蛋白、多肽和巯基修饰寡核苷酸,用于分析蛋白质结构和功能。
进一步了解硫醇反应性探针的更多信息-第2章
双功能交联剂可共价连接两个目标基团,包括氨基-氨基、氨基-巯基和氨基-羧酸。
进一步了解交联和可光活化试剂-第5章
用高强度的Alexa Fluor荧光染料直接标记DNA、RNA和寡核苷酸。
进一步了解标记寡核苷酸和核酸-第8.2节
使用可靠的标准品校准仪器、比较结果、确定标记水平或生成标准曲线,进而优化结果。