胶原是较常用于细胞培养的细胞外基质 (ECM) 蛋白,可促进细胞贴壁、生长、分化、迁移和组织形态发生。
为何使用胶原进行细胞培养?
I 型胶原用于 2D 和 3D 细胞培养,可使体外细胞环境更接近体内。包被一层薄的胶原稀释液可支持一些原代细胞(包括肝细胞)贴壁和生长。经中和后,胶原溶液可形成一种可支持 3D 细胞培养的凝胶。
易用液体形式的细胞培养用胶原
我们提供鼠尾 I 型胶原 (3 mg/ml) 和牛 I 型胶原 (5 mg/ml),用户可灵活选择进行包被和凝胶形成应用。 图 1 显示了 Gibco 细胞培养用液体胶原和其他两家供应商的胶原。这些溶液以所示的浓度制备,并使其在 24 孔板的单个孔中凝固。Gibco 胶原 I 型形成牢固、较透明的凝胶基质。 |
|
胶原 I 型的研究应用
胶原由三个 α 链组成,可形成三螺旋结构,增加 ECM 抗拉强度。 胶原 I 型是细胞培养中较常见的原纤维胶原,常见于皮肤、骨骼、肌腱和其他结缔组织。
胶原 I 型在细胞生物学和生物医学应用中具有重要作用:
- 促进乳腺癌细胞的贴壁、增殖和分化 [1]
- 促进胚胎干细胞形成腺样环状结构 [2]
- 可以在体外更好地反映子宫内膜的生理和形态,有助于对子宫内膜肿瘤细胞浸润进行体内研究 [3]
- 有助于人微血管内皮细胞 (HMVEC) 采用体外纺锤形形态并形成实心索状组合体 [4]
- 用于体外血管新生试验,作为细胞浸润检测的屏障并可进行细胞粘附研究 [5–6]
参考文献:
1.Chandrasekaran, S., et al.“血栓软骨素-1对乳腺癌细胞的促粘性和趋化活性由 α3beta1 整合素介导,并受胰岛素样生长因子-1和 CD98 调节.”Journal of Biological Chemistry 274, no. 16 (April 1999): 11,408–16.
2.Chen, S.S., et al.“恒河猴胚胎干细胞在三维培养系统中的多线分化.”Stem Cells 21 (2003): 281–295.
3.Park, D.W., et al.“一种定义明确的人类子宫内膜体外三维培养及其对子宫内膜癌侵袭的适用性.”Cancer Letters 195 (2003): 185–192.
4.Whelan, M.C., et al.“胶原 I 型通过抑制环磷酸腺苷和蛋白激酶 A 诱导肌动蛋白聚合来启动内皮细胞的形态发生.” Journal of Biological Chemistry 278, no. 1 (January 2003): 327–334.
5.Kokenyesi, R., et al.“原发性腹腔肉瘤的新细胞系和已建立的卵巢癌细胞系对间质基质的侵袭:细胞-基质粘附分子、蛋白酶和 E-钙粘蛋白表达的作用.”Gynecologic Oncology 89, no. 1 (April 2003): 60–72.
6.Ritty, T.M., Herzog, J. “肌腱细胞产生明胶酶以应对胶原 I 型的附着.”Journal of Orthopaedic Research 21, no. 3 (May 2003): 442–450.