- 在所有细胞培养实验中均可安全使用-Gibco Geltrex产品不含乳酸脱氢酶升高病毒(LDEV),因此非常适合所有类型的细胞培养和小鼠体内研究
- 减少批次筛选-每批次产品的批次和功能测试中,一致的蛋白质浓度有助于减少细胞培养实验中的变异性
查看下表以订购带有新目录号的Geltrex产品。
全新!经hESC培养验证的Geltrex即用型产品!
选择您的Geltrex基质
旧目录号 | 新目录号 | 产品名称 | 规格 |
---|---|---|---|
12760013 | A1413201 | Geltrex 无 LDEV 低生长因子基底膜基质 | 1 mL |
12760021 | A1413202 | Geltrex 无 LDEV 低生长因子基底膜基质 | 5 mL |
A1048001 | A1413301 | Geltrex 无 LDEV的hESC认证低生长因子基底 膜基质 | 1 mL |
A1048002 | A1413302 | Geltrex 无 LDEV的hESC认证低生长因子基底 膜基质 | 5 mL |
不符合 | A1569601 | NEW经hESC培养验证的Geltrex即用型基底膜基质 | 50 mL |
在所有细胞培养应用中使用Geltrex基质
Gibco Geltrex基质是从鼠Engelbreth-Holm-Swarm肿瘤中提取纯化的可溶性的低生长因子(RGF)基底膜提取物(BME)。从历史上看,这些制剂都含有乳酸脱氢酶升高病毒(LDEV),它不会影响材料的性能,但在某些应用中可能具有重要意义,例如异种移植或其他以临床为重点的研究。现在有新的制造方法可以去除这种病毒。使用PCR方法测试所得的不含LDEV的物质,确认该物质不含病毒。
减少批次筛选
BME蛋白浓度的批次间差异可能会导致细胞培养实验的差异性。测试每批Geltrex基质以确定蛋白质浓度。
此外,还测试了Geltrex基质支持冷冻保存的内皮细胞形成内皮管的能力。已经测试了符合人类ESC要求的Geltrex基质批次产品对于使用StemPro hESC SFM进行无饲养培养人类胚胎干细胞(hESC)的支持能力。
在所有细胞培养应用中使用Geltrex基质
Gibco Geltrex基质是从鼠Engelbreth-Holm-Swarm肿瘤中提取纯化的可溶性的低生长因子(RGF)基底膜提取物(BME)。从历史上看,这些制剂都含有乳酸脱氢酶升高病毒(LDEV),它不会影响材料的性能,但在某些应用中可能具有重要意义,例如异种移植或其他以临床为重点的研究。现在有新的制造方法可以去除这种病毒。使用PCR方法测试所得的不含LDEV的物质,确认该物质不含病毒。
减少批次筛选
BME蛋白浓度的批次间差异可能会导致细胞培养实验的差异性。测试每批Geltrex基质以确定蛋白质浓度。
此外,还测试了Geltrex基质支持冷冻保存的内皮细胞形成内皮管的能力。已经测试了符合人类ESC要求的Geltrex基质批次产品对于使用StemPro hESC SFM进行无饲养培养人类胚胎干细胞(hESC)的支持能力。
仅供研究使用。不适用于人类或动物的治疗或诊断用途。