Thermo Scientific KingFisher 和 KingFisher mL 仪器提供了可用于纯化 DNA、RNA、蛋白和细胞的专用系统。KingFisher 仪器的工作体积范围为 20 μL - 200 μL,而 KingFisher mL 仪器的工作体积范围为 50 μL - 1000 μL。
KingFisher 和 KingFisher mL 系统特点
- 自动纯化多达 24 (KingFisher) 个或 15 (KingFisher mL) 个样品
- 体积范围:20 µL - 200 µL(KingFisher) 或 50 µL - 1000 µL (Kingfisher mL)
- 用 Thermo Scientific Bindit 软件定制您的方案
- Thermo Scientific KingFisher 微孔板和磁套专为实现理想的磁性颗粒处理而设计。
KingFisher 和 KingFisher mL 仪器详细信息
从两个系统中进行选择,以满足您的应用和通量需求。
![]() KingFisher 仪器 (KingFisher 系列的首款产品) | ![]() KingFisher mL 仪器 | |
仪器尺寸 | 紧凑型台式 | 紧凑型台式 |
通量水平 | 低至中等 | 低 |
处理体积范围 | 20-200 μL | 50-1000 μL |
每次运行的样品数量 | 最多 24 个样品 | 最多 15 个样品 |
可定制方案 | 是 | 是 |
加热和冷却 | 不适用 | 不适用 |
BindIt 软件 | BindIt 软件使您能够轻松创建、修改和存储您的方案。
| |
KingFisher 塑料耗材 | 使用专为 KingFisher 系统设计的专用孔板和磁套,可显著提高分离蛋白和核酸的产量和质量。
| |
应用 | KingFisher 系统为各种应用应对不断变化的研究需求提供了所需的灵活性,如:
|
KingFisher 仪器的工作原理
KingFisher 仪器通过转移磁珠(而非液体)自动纯化 DNA、RNA、蛋白和细胞,从而实现干净的提取并获得一致的结果。使用简单的过程(结合、洗涤、洗脱),KingFisher 仪器可以自动提取任何与磁珠结合的目标分析物。
试剂盒和试剂
从诸如 Dynabeads 和 MagMAX 等值得信赖品牌的系列磁珠试剂盒和试剂中进行选择,或定制您自己的试剂盒。 使用 BindIt 软件存储您的方案(请注意:未提供适用于 KingFisher 和/或 KingFisher mL 仪器所用试剂盒的方案)(仅提供了 KingFisher Flex、KingFisher Duo Prime 和 KingFisher Presto 系统的方案)。欲了解更多信息,请联系我们。
孔板和塑料耗材
- 由聚丙烯材料制成
- 具有较低的生物分子结合亲和性,非常适用于磁性颗粒处理
服务与支持
保修和服务计划
每个 KingFisher 系统的保修期为一年。在购买仪器时,可选择延保服务计划。无论您的实验室需要出色的服务水平并遵守严格的监管指南,还是需要在有限的预算下大幅度提高性能,或介于两者之间,我们都将与您携手,开发出适合您需求的解决方案。
欲了解更多信息,请访问 thermofisher.com/instrumentservices ,或通过 thermofisher.com/contactus联系我们。
KingFisher 和 KingFisher mL 系统特点
- 自动纯化多达 24 (KingFisher) 个或 15 (KingFisher mL) 个样品
- 体积范围:20 µL - 200 µL(KingFisher) 或 50 µL - 1000 µL (Kingfisher mL)
- 用 Thermo Scientific Bindit 软件定制您的方案
- Thermo Scientific KingFisher 微孔板和磁套专为实现理想的磁性颗粒处理而设计。
KingFisher 和 KingFisher mL 仪器详细信息
从两个系统中进行选择,以满足您的应用和通量需求。
![]() KingFisher 仪器 (KingFisher 系列的首款产品) | ![]() KingFisher mL 仪器 | |
仪器尺寸 | 紧凑型台式 | 紧凑型台式 |
通量水平 | 低至中等 | 低 |
处理体积范围 | 20-200 μL | 50-1000 μL |
每次运行的样品数量 | 最多 24 个样品 | 最多 15 个样品 |
可定制方案 | 是 | 是 |
加热和冷却 | 不适用 | 不适用 |
BindIt 软件 | BindIt 软件使您能够轻松创建、修改和存储您的方案。
| |
KingFisher 塑料耗材 | 使用专为 KingFisher 系统设计的专用孔板和磁套,可显著提高分离蛋白和核酸的产量和质量。
| |
应用 | KingFisher 系统为各种应用应对不断变化的研究需求提供了所需的灵活性,如:
|
KingFisher 仪器的工作原理
KingFisher 仪器通过转移磁珠(而非液体)自动纯化 DNA、RNA、蛋白和细胞,从而实现干净的提取并获得一致的结果。使用简单的过程(结合、洗涤、洗脱),KingFisher 仪器可以自动提取任何与磁珠结合的目标分析物。
试剂盒和试剂
从诸如 Dynabeads 和 MagMAX 等值得信赖品牌的系列磁珠试剂盒和试剂中进行选择,或定制您自己的试剂盒。 使用 BindIt 软件存储您的方案(请注意:未提供适用于 KingFisher 和/或 KingFisher mL 仪器所用试剂盒的方案)(仅提供了 KingFisher Flex、KingFisher Duo Prime 和 KingFisher Presto 系统的方案)。欲了解更多信息,请联系我们。
孔板和塑料耗材
- 由聚丙烯材料制成
- 具有较低的生物分子结合亲和性,非常适用于磁性颗粒处理
服务与支持
保修和服务计划
每个 KingFisher 系统的保修期为一年。在购买仪器时,可选择延保服务计划。无论您的实验室需要出色的服务水平并遵守严格的监管指南,还是需要在有限的预算下大幅度提高性能,或介于两者之间,我们都将与您携手,开发出适合您需求的解决方案。
欲了解更多信息,请访问 thermofisher.com/instrumentservices ,或通过 thermofisher.com/contactus联系我们。
相关资源
应用资料
技术资料
疑难解答
仅供科研使用,不可用于诊断目的。