1500 系列 B2 BSC
1500 系列 B2 生物安全柜专为使用气体和挥发性化学品、需要较大排气量且生物安全柜内无空气再循环的应用而设计。该系统将先进的 DC 电机效率与先进的气流系统相结合,尽可能地提高了操作员的安全性和舒适度。
安全、舒适和高效
外部排气方法
工作仓室内无再循环 - 来自外部环境的空气经过过滤作为下行气流通过工作区。
符合人机工效学
通过平衡手动窗和易于操作的 LCD 信息显示屏及触摸板控件可以舒适地操作 BSC。
易于清洁
紫外光减少了循环时间(可选)并采用坚固的不锈钢内壁(304 型),有助于污染控制。
功能
1 用户保护增强
自动补偿功能可实现可选下行空气预过滤器的安全使用。在 HEPA 过滤器加载过程中自动调节下行气流速度,可提供额外的产品保护。
2 安全操作
便利的显示屏可让您在工作时看到生物安全柜正在安全地运行。
3 易于清洁
单件式不锈钢工作托盘可尽可能减少移液器吸头损失和溢出到排水盘中的情况。
4 污染控制
定时紫外光选项可降低样品污染风险并降低球泡更换成本。
5 操作员舒适性
适于人机工效学姿势的 10° 倾斜窗可减少与长时间工作相关的劳损和疲劳。
B2 气流 - 工作原理
通过生物安全柜的顶部抽出室内空气。空气在流经工作区前经过 HEPA 过滤。室内空气也被吸入进气格栅。所有受污染的空气都被吸入工作表面下方,然后向上进入后部稳压室并通过排气 HEPA 过滤器。专用远程鼓风机和排气系统可将 100% 的经过滤排气从实验室中排出。
应用
与 A2 生物安全柜相比,B2 BSC 可在需要无菌条件的蒸汽和气体处理工作中为用户提供额外保护。B2 能更好地稀释 BSC 工作区内的任何挥发性化学品,甚至避免 BSC 中所用挥发性化学品的稀释再循环。
用套管连接的 A2 和 B2 BSC 符合 USP <800> 中关于在 II 级生物安全柜中制备无菌有害药物和无害药物的建议。USP <800> 声明 B2 BSC 通常用于挥发性组分。
认证
NSF/ANSI 49、ETL、CE