Maxisafe 2030i 细胞毒性 BSC
Thermo Scientific Maxisafe 2030i 生物安全柜采用适于处理细胞毒性材料的防溢漏性措施,可提供卓越的防护性能和用户安全性。Maxisafe 2030i BSC 除具备出色的安全性外,还包括了极为先进的功能和创新技术。
具备高度安全性同时载有出色的功能
三重过滤器设计
过滤效率是常规 II 级生物安全柜的 100,000 倍。
触摸屏控制和连接
全彩触摸屏上提供了数字气流验证 (DAVe) 报警、系统自检和性能状态。通过启用连接(在选定国家/地区可用),远程应用程序可提供您需要的所有数据。
电动前窗和 SmartClean Plus 设计
整个前视窗移动门为电动型,可自动开启至适当位置,也可完全抬升,从而可轻松进入 BSC 内部。简化了常规维护、清洁和设置任务。
功能
1 触摸屏和连接* – 内置 Wifi 系统可直接使用云端功能,如远程设备监控、安全数据存储、协作工具等。
2 智能端口 - 可轻松地将管路和接线穿过侧壁,以满足多种应用需求
3 可定制的工作台面 – 可从一系列工作表面设计中选择最适合您的应用和工作方式的工作台面。标准设备包括 2 个或 4 个双工插座和 2 个检修阀。
4 双 DC 电机 – 可为 SmartFlow Plus 气流补偿系统提供动力,同时可提供更好的能源效率并实现更安静的操作。夜间待机模式可进一步节约能源和延长系统寿命。
5 玻璃侧壁和 LED 照明 – 可享受更明亮的工作区环境,能见度更好。
6 SmartClean Plus – 使用电机抬升整个前视窗移动门面板,从而可轻松进入 BSC 内部。
三重过滤器生物安全柜
使用独特的三重过滤器设计,过滤效率是常规 II 级生物安全柜的 100,000 倍,这可为工作区提供质量等级至少为 ISO 5 级的空气。
连接
Maxisafe 2030i 生物安全柜具有嵌入式功能,可提供云端连接*。这使客户能够实时检查 BSC 状态,并通过警报和报警提醒其出现重要问题。
连接原因
远程检查 BSC 状态
分析使用数据
接收提醒
连接宣传单
本宣传单介绍了适用于 Herasafe 和 Maxisafe 2030i BSC 的 Thermo Fisher Connect 应用程序的不同功能。了解在哪里可以找到仪器信息、能耗、事件记录等。
在线点播网络讲座
“连接的生物安全柜如何为您的实验室提供支持 - 当前和未来趋势的较佳实践。"
该网络讲座涵盖了连接生物安全柜的三个原因以及 BSC 云端连接的当前和未来功能。
* 启用连接的模型是否可用取决于所处地区。请联系您的赛默飞世尔科技销售代表以了解更多信息。目前在以下国家/地区提供 Thermo Fisher Connect 云服务:奥地利、比利时、保加利亚、加拿大、克罗地亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、英国、美国。 
应用
通常会选择细胞抑制安全柜用于处理有害药物、CMR(致癌性、致突变、生殖毒性)物质的应用,包括在医疗保健配药药房和符合 USP 或其他专业程序的设施(尤其是在欧洲)中制备有害药物。
认证
  • 符合 DIN 12980 中有关适用于细胞毒性物质和其他 CMR 药物的安全柜的要求,并且符合 EN 12469 II 级生物安全柜设计、构造和性能的欧洲标准
  • DIN 12980 是关于细胞毒性安全柜和隔离器的德国标准,其在欧洲是经常被推荐和要求使用的标准,是直接说明有关处理细胞毒性物质和其他 CMR 药物所用安全柜的主要标准
网络讲座
产品信息
订购信息
产品
规格
目录号
Maxisafe 2030i
0.9 m
51032715(包括 UV-C)、51032711
Maxisafe 2030i
1.2 m
51032716(包括 UV-C)、51032712
Maxisafe 2030i
1.5 m
51032717(包括 UV-C)、51032713
Maxisafe 2030i
1.8 m
51032718(包括 UV-C)、51032714