从样品制备到储存和运输的可靠、精准低温处理能力。
从低温储存到长期储存和运输,我们的系列产品可在整个工作流程中支持您和保护您的样品。
我们基于液氮的低温储存系统具有出色的温度性能、低运行成本和一体式温度控制功能。其中包括先进的温度调节功能、更长多储存时间以及多样的储存容量。 
系统采用天然来源的氮气为液氮储存进行冷冻,因此不使用卤代烃制冷剂,也没有温室气体问题,从有助于您实验室的整体可持续性。
为样品活性的保护而生,同时确保安全和安保。
低温储存系统的能力
正确的样品制备
程控降温仪可准确降低样品温度,从而减少了低温储存前细胞内冰晶形成所带来的样品损伤。
多样的储存配置
我们的低温储存系统提供多种冻存配置,可使用冻存架、冻存罐、冻存盒、冻存条或吸管,同时支持样品瓶和袋的储存。
选择最适合您实验室的低温储存系统
请使用我们的低温储存系统选择指南查找适合您的流程和需求的样品制备、储存和运输设备。
可靠的温度控制
基于液氮的低温储存系统可在即使最具挑战性的实验室条件下提供出色的温度可靠性和均匀性。 
安全运输
我们的低温储存系统产品组合包括非常适合在低温下运输传染性物质或生物样本的运输容器。这些运输容器具有各种功能,可确保宝贵样本在空运或陆运过程中的最高安全和安保。
储存管理兼容性
我们的低温存储系统专为兼容行业领先的低温存储管理产品而设计,包括适用于自动化和手动工作流程的多种试管、样品瓶、样品 ID 和跟踪系统,增强了样品的长期安全和安保。