The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
从以下类别中选择以浏览各个系统,并找到适合您的低温储存需求的理想型号。
气相存储 | 液相存储 | 运输 | ||
罐口温度低于 -190℃ | 存储冻存管 | 存储冻存条/麦管 | 运样样本 | 运输液氮 |
CryoExtra 高效液氮储存罐 | Locator PLUS 液氮存储罐 | BioCane 液氮存储罐 | Arctic Express 样品运输罐 | LN2 转移罐 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
19,500 冻存管/ 896 袋 CryoExtra 20 40,600 冻存管 / 1,533 血袋 CryoExtra 40 80,600 冻存管 / 3,080 血袋 CryoExtra 80 93,000 冻存管 / 3,520 血袋 CryoExtra 94 冻存管数量是以 2 ml 冻存管数量计算 血袋数量是以 50 ml 血袋容量计算 |
4-6k冻存管 Locator 6 PLUS 2-冻k冻存管 Locator PLUS 2k冻存管(100 cell box) Locator Jr PLUS |
180 冻存管/ 300 麦管 BioCane 20 720 冻存管/ 2,880 麦管 BioCane 34 1.5k 冻存管/ 2,520 麦管 BioCane 47 |
9 冻存管/ 15 麦管 Arctic Express 5 48 冻存管/ 120 麦管 Arctic Express 10 966 冻存管/ 1,610 麦管 Arctic Express 20 400 冻存管 Arctic Express IATA |
液氮容量5L Thermo 5 液氮容量10L Thermo 10 液氮容量20L Thermo 20 液氮容量32L Thermo 30 |
可选配 热敏打印机 COM USB工具包 |
可选配 滑轮式底座小推车 超声波液位监测仪 低液位报警器 |
可选配 滑轮式底座小推车 低液位报警器 |
可选配 滑轮式底座小推车 自增压分液器 |