高速精密地实现高生产率
针对各个通量水平,我们的自动化液体处理仪器可帮助减少重复移液消耗的时间。我们提供特别适用于中等通量或高通量应用的系统,满足包括通道、微孔板类型或液体容积在内的多种液体处理要求。
参阅我们的选择工具,帮助查找满足您所需的移液方案。
快速、精确的填充孔板,有助于提高分液效率。查看适用于各类应用和流程的微孔板分液器。
Thermo Scientific™ Versette™是一款紧凑的移液工作站,编程界面友好,性能可靠,适用于各种应用。
可选件:
- Versette 移液模块包括
96道,384道
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'s™ 吸头提供独特的端面密封设计,并采用进样匣,有助于提高精度和准度。
适用于多种自动化工作站的吸头
Thermo Scientific™ 提供多达300种可适配于超过50种移液工作站的自动化吸头,满足您所需的准度和准度。
我们的吸头经过严格的质量监控,确保移液效果的一致性和可靠性。通过我们的产品目录了解更多内容。
使用我们的移液工作站系列软件,可以非常简便的创建和执行程序: Versette™ ControlMate™ 软件和适用于 Thermo Scientific™ Multidrop™ 试剂分液器的 FILLit 软件。
移液和分液专题视频
Multidrop Combi nL 微量分液器
提供微量精准分液,分液范围:50nL - 50µL,在该范围内可以有效准确的分液。
用户友好的液体处理
了解使用 Thermo Scientific Versette 自动化工作站如何轻松进行移液操作。
什么是 MSIA?
MSIA包被有亲和配体可捕获非常复杂样品中的分析物。
资源
支持
Unity Lab Services: 请访问我们的专业服务团队、支持计划信息、备件和耗材资源以及其他的仪器服务。