thermo-scientific-darts-showcase-image-230x195
采用 Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ 可实现顶级自动移液性能。本款吸头采用独特的端面密封设计,以进样匣形式提供,有助于提高精度和准度。提供多种吸头供您选择来满足您的移液需求。
兼容:Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT、Matrix™ PlateMate™ 2x2、Matrix™ PlateMate™ 2x3 和 PlateMate™ Plus 系统以及 Versette 工作站.
请参见可选吸头和规格
有八种不同的长度和容量可供选择*
 30 µL 
300 µL
300 µL
加长型
300 µL 加长型
宽口型
30 µL
384
100 µL
384
*未显示的另外两种为:(1) 384ch 30 µL 加长型和 (2) 96ch 30 µL 加长型
DARTs-brocure-cover
一次性吸头匣的优势
  • 坚固的设计
  • 吸头可快速拆卸和更换
  • 降低污染或损坏吸头的可能性
  • 无需将吸头从传统吸头盒中倒出再装进金属容器
独特的端面密封设计
独特的端面密封设计
  • 吸头通过挤压硅胶垫而密封在移液头上。
  • 极大限度地减少吸头之间的高度差异,确保微孔板孔底分液的一致性。