ACT:责任性。一致性。透明度。
寻找可持续性产品时,我们认为应该很容易做出知情的采购决策。通过参与包含精选的 Thermo Scientific Nalgene 和 Matrix 产品在内的 ACT 标签计划,我们致力于提供关于产品对环境影响的更多信息。它类似于可持续性的生态营养标签。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
在使用和清洁过程中,塑料烧杯不会破碎、破裂或碎裂。重量轻,且易于操作。耐化学性、耐热性(不可置于加热板上使用)和倾倒口设计使得 Thermo Scientific Nalgene Griffin 带刻度低型烧杯成为理想的长期解决方案。我们的聚丙烯和聚甲基戊烯烧杯满足 ISO/DIN 7056 关于实验室塑料烧杯的国际标准,能提供精确测量。带手柄的 Nalgene 烧杯能够提供可靠的支撑和分液控制。Nalgene 烧杯仅采用高品质实验室级塑料材料制成,能可靠地降低潜在溶出物和析出物 (E&L) 含量,因此您可以放心将这些产品应用于日常实验室用途,不必担心您的工作受其影响。
正在寻找让实验室更具可持续性的方法? Nalgene 聚丙烯共聚物烧杯可重复使用、经久耐用,并且在到达使用期限后在很多社区可得到回收; 通过参与 My Green Lab 的 ACT 标签 计划,了解更多关于使用可重复使用塑料实验室器具和赛默飞世尔科技绿色生产实践的可持续性的信息。
Nalgene PPCO Griffin 低型塑料烧杯 | Nalgene PMP Griffin 低型塑料烧杯 | Nalgene HDPE 带手柄塑料刻度烧杯 | Nalgene PMP 带手柄塑料刻度烧杯 | Nalgene PFA 带手柄塑料刻度烧杯 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
乳白色,带刻度,耐化学性良好 | 与玻璃同等的透明度,带刻度,优异的耐化学性和耐热性 | 乳白色,厚壁,出色耐化学性和耐热性 | 乳白色,超厚壁,牢固的矩形手柄,可靠的支撑和分液控制 | 透明,带刻度,牢固的矩形手柄,持握和倾倒安全简便 | 乳白色,厚壁,出色耐化学性和耐热性 |
符合 ISO/DIN 7056**,21 CFR Pt 177.1520 标准 | 符合 ISO/DIN 7056"",21 CFR Pt 177.1520 标准 | — | 符合 21 CFR Pt 177.1520 标准 | 符合 21 CFR Pt 177.1520 标准 | — |
可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 | 可高压蒸汽灭菌 |
最高使用温度 121oC* | 连续使用温度 150oC,间歇使用温度 170oC* | 最高使用温度 250oC* | 最高使用温度 120oC* | 连续使用温度 150oC,间歇使用温度 170oC* | 最高使用温度 250oC* |
刻度: 丝印刻度 | 刻度: 丝印刻度 | 无刻度 | 刻度: 模制刻度 oz 和 mL | 刻度: 模制刻度 oz 和 mL | 刻度: 模制刻度 oz 和 mL |
容量范围: 30mL–4L | 容量范围: 50mL–4L | 容量范围: 50mL–1L | 容量范围: 1L,3L | 容量范围: 1L,3L | 容量范围: 1L,3L |
PPCO | PMP | PFA | HDPE | PMP | PFA |
半透明白色 | 透明 | 半透明白色 | 半透明白色 | 透明 | 半透明白色 |
无手柄 | 无手柄 | 无手柄 | 有手柄 | 有手柄 | 有手柄 |
可嵌套 | 可嵌套 | 可嵌套 | 不可嵌套 | 不可嵌套 | 不可嵌套 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
ACT 标签 › | |||||
立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 |
*Nalgene 烧杯不可置于加热板上使用。
**实验室塑料制品国际标准
Nalgene PPCO Griffin 低型 塑料烧杯 | Nalgene PMP Griffin 低型 塑料烧杯 | Nalgene HDPE 带手柄 塑料刻度烧杯 | Nalgene PMP 带手柄塑料刻度烧杯 | Nalgene PFA 带手柄塑料刻度烧杯 | ||
稀酸或弱酸 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
高浓度强酸^ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
脂肪醇类 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
醛类 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
碱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
酯类 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
芳香族碳氢化合物 | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
卤化碳氢化合物 | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
芳香族酮类 | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
强氧化剂 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
+ 评级适用于短期间歇性暴露。在使用间隔期间彻底清洗。
^ 氧化酸除外;有关氧化酸的信息,请参见“强氧化剂。”
Thermo Scientific Nalgene 经济型烧杯是原版 Nalgene 优质烧杯的简化版,适用于只具有基本产品要求的实验室。经济型烧杯由高品质实验室级聚丙烯共聚物制成,与 Nalgene 优质烧杯一样在 -40°C 以上的温度下能可靠地降低溶出物含量并具有防碎性能。 经济型烧杯上的模制标称刻度与优质烧杯的高可见度印刷刻度有所不同,因此降低了成本
您的工作依赖于质量和一致性,我们相信每个实验室都应享有理想的工具。 观看视频
需要技术支持吗?请发送电子邮件至 technicalsupport@thermofisher.com 来联系我们的专家团队,获取实验室产品的技术和应用支持。