Nalgene 分液漏斗是玻璃漏斗更安全的替代品。在忙忙碌碌、磕磕碰碰的实验室日常工作中,这些容量瓶不会破裂、碎裂或破碎。重量轻、易于处理。Thermo Scientific Nalgene 分液漏斗由极高品质的实验室级聚丙烯共聚物 (PPCO) 和含氟聚合物 (FEP) 材料制成,在多种实验室应用中具有可靠的低可萃取率,值得信赖。
选择聚丙烯是因为其成本低且化学相容性良好,可与多种实验室化学品相容。FEP 可以为苛刻的液相分离提供极致的化学品耐受性和惰性。Nalgene 防漏 * 保证可以确保提供无渗漏的出色性能,值得信赖。
哪些分液漏斗适合您的应用?
Nalgene PPCO 带螺纹盖的分液漏斗 | Nalgene FEP 带螺纹盖的分液漏斗 |
成本较低,乳白色, 化学品耐受性出色 | 化学品耐受性卓越 透明度更佳 |
![]() | ![]() |
螺纹盖 | 螺纹盖 |
尺寸范围 125mL–1000mL | 尺寸范围 125mL–2000mL |
PPCO 漏斗本体 带 PP 密封盖 | FEP 漏斗本体 带 ETFE 密封盖 |
TFE 旋塞组件 | TFE 旋塞组件 |
乳白色半透明 | 浅雾白 |
可高压灭菌 ** | 可高压灭菌 ** |
符合 Part 21 CFR 177.1520 食品应用标准 | 符合 Part 21 CFR 177.1550 食品应用标准 |
不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
一般化学相容性
Nalgene PPCO 带螺纹盖的分液漏斗 | Nalgene FEP 带螺纹盖的分液漏斗 | |
稀酸或弱酸 | E | E |
浓缩强酸 ^ | G | E |
脂肪醇类 | E | E |
醛 | G | E |
碱 | E | E |
酯类 | G | E |
脂肪族碳氢化合物 | G | E |
芳香族碳氢化合物 | N | E |
卤化碳氢化合物 | N | E |
芳香族酮类 | N | E |
强氧化剂 | F | E |
有关按化学品和应用温度划分的更详细的化学品耐受性指南,请参阅化学品耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20 oC 条件下持续接触 30 天未造成损坏。 |
G | 在 20oC 条件下持续接触 30 天造成轻微损坏或未造成损坏。 |
F | 在 20oC 条件下持续接触 7 天造成部分影响。 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
* 术语“防漏”适用于符合以下条件的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 密封盖尺寸小于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗密封盖系统,当注满水后,在 2 psig 的大气压力下,倒置 2 分钟,内部的水不会渗出;b) 密封盖尺寸大于 100 mm 的瓶/漏斗/烧瓶密封盖系统,当注满水后,将其倒置 15 分钟,内部的水不会渗出注意:如果使用其他液体进行以上测试,可能会得出不同的结果。为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试 Nalgene 瓶和密封盖。Nalgene 产品及其 Nalgene 密封盖一起使用,常温常压下防漏。
** 除旋塞外,其他组件均可高压灭菌,旋塞拆卸简便,并可进行化学灭菌。
^ 氧化酸除外;有关氧化酸的信息,请参见“强氧化剂。”。
资源
相关信息
支持
有关按化学品和应用温度分类的更详细的化学品耐受性指南,请参阅 Nalgene 化学品耐受性挂图或联系
technicalsupport@thermofisher.com。