Nalgene 塑料漏斗是比玻璃漏斗更安全的替代选择。 塑料漏斗在忙忙碌碌、磕磕碰碰的实验室工日常作中不会破碎、破裂或碎裂,也不会像金属漏斗那样发生凹陷或被腐蚀。重量轻、易于处理。
Nalgene 漏斗值得信赖,它们由高品质实验室级聚丙烯共聚物 (PPCO)、高密度聚乙烯 (HDPE)、低密度聚乙烯 (LDPE) 和聚丙烯 (PP) 材料制成,能可靠地低溶出物含量,并与多种实验室材料相容。
Nalgene 塑料漏斗尺寸和样式齐全,可服务于多种实验室应用。
哪款漏斗较适合您的应用?
Nalgene PPCO 长颈分析漏斗 | Nalgene PPCO 粉末漏斗 | Nalgene PPCO 通用漏斗 | Nalgene HDPE 大号漏斗 | Nalgene LDPE 耐用型漏斗 | Nalgene PPCO 布氏漏斗 |
经典长颈设计 | 经典大口径斗颈设计 | 漏斗至斗颈呈宽锥形过渡 | 大尺寸,经典设计 | 超坚固,可适应严苛的工作条件 | 经典布氏漏斗设计,使用防碎塑料 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
与标准滤纸一起使用,可用于分析应用 | 在转移粉末、结晶化学品中使用,用于试剂制备 | 用于转移液体、糊剂、小尺寸固体、颗粒/粉末或者粘性样品、试剂 | 用于转移大量液体 | 适合高负荷应用的耐用型漏斗 | 取代陶瓷布氏漏斗进行固体样品制备、处理两件式设计,易于清洁 |
外部棱纹 防止气塞 | 外部棱纹 防止气塞 | 无棱纹 | 外部/内部棱纹 防止气塞 | 有棱纹 | 无棱纹 |
顶部直径 34mm - 158mm | 顶部直径 65mm - 147mm | 顶部直径 65mm - 155mm | 顶部直径 201mm - 258mm | 顶部直径 101mm - 248mm | 顶部直径 59mm - 172mm |
适配标准尺寸 滤纸 | 适配标准尺寸 滤纸 | ||||
PPCO | PPCO | PPCO 或 HDPE | HDPE | LDPE | PP |
乳白色 半透明 | 乳白色 半透明 | 乳白色半透明 | 乳白色 | 乳白色 | 不透明白色 |
温度范围 -40oC 至121oC | 温度范围 -40oC 至121oC | 温度范围 PPCO: -40oC 至121oC HDPE: -100oC 至120oC | 温度范围 -100oC 至120oC | 温度范围 -76°C 至 70°C | 温度范围 0oC 至135oC |
可高压蒸汽灭菌 | 可高压蒸汽灭菌 | PPCO 可高压蒸汽灭菌,HDPE 不可 | 不可高温高压灭菌 | 不可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中 有关食品应用的规定 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 联邦法规中有关食品应用的规定1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 食品应用标准1 | 符合 Part 21 CF 177.1520 食品应用标准1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 食品应用标准 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
一般化学相容性 +
Nalgene PPCO 长颈分析漏斗 | Nalgene PPCO 粉末漏斗 | Nalgene PPCO 通用漏斗 | Nalgene HDPE 大号漏斗 | Nalgene LDPE 耐用型漏斗 | Nalgene PPCO 布氏漏斗 | |
稀酸或弱酸 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
高浓度强酸^ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
脂肪醇类 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
醛类 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
碱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
酯类 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
脂肪族碳氢化合物 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
芳香族碳氢化合物 | — | — | — | — | — | — |
卤化碳氢化合物 | — | — | — | — | — | — |
芳香族酮类 | — | — | — | — | — | — |
强氧化剂 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
— | — | — | — | — |
1. HDPE 和 LDPE 可用于:非酸性水性产品;可含有盐、糖或同时含这两种成分(pH 值高于 5.0)乳制品和其修饰物;油水乳液(高或低脂肪含量)。潮湿烘焙产品,表面不含游离脂肪或油。干燥固体,表面不含游离脂肪或油(无需进行最终测试),且所有条件符合 FDA 法规 177.1520 的表 2,但不包括条件 A——高温灭菌(例如,温度超过 100°C/212°F)
+ 评级适用于短期间歇性暴露。在使用间隔期间彻底清洗。
^氧化酸除外;有关氧化酸的信息,请参见“强氧化剂”
资源
相关信息
支持
需要技术支持吗?请发送电子邮件至 technicalsupport@thermofisher.com 来联系我们的专家团队,获取实验室产品的技术和应用支持。