将腐蚀性化学品和其他实验室溶液安全地盛放于防漏 *、防碎型 Nalgene 壶中。这些壶的重量仅为玻璃制同类型壶重量的三分之一,除了处理化学品安全外,还具有人机工效学的优点。
对于按照特定化学品和应用温度划分的化学相容性评级,请查阅 Nalgene 化学品耐受性指南,或者索取 印刷版挂图的副本。
Nalgene 壶仅由符合多项监管法规的高品质实验室、制药和食品级树脂材料制成,包括:USP VI 级、EP 专论、EU 食品接触材料指令、CONEG、RoHS、Ca Prop 65、SARA Title III Sec.313 和 21 CFR Part 177 针对食品接触的要求。 对于适用于特定 Nalgene 细口大瓶的监管要求和认证,请联系 Nalgene 法规支持部门。
为了帮助选择适合实验室应用的 Thermo Scientific Nalgene 细口大瓶,请使用我们的 在线选择指南。如需个人帮助,请联系 Nalgene 技术支持团队。
Nalgene LDPE 壶 (2220 系列) | Nalgene PPCO 壶 (2221 系列) | Nalgene 安全分液壶 (2340 系列) |
在需要精确倾倒的场合盛放、储存和运输实验室溶液 | 在需要精确倾倒和高压灭菌的场合盛放、储存和运输实验室溶液 | 在需要控制倾倒的场合储存大容量液体 |
![]() | ![]() | ![]() |
带 PP 密封盖的 LDPE 壶(8L,白色盖) | 带 PP 密封盖的 PPCO 壶(8L,白色盖) | 带白色 PP 密封盖的 LDPE 壶 |
圆形 | 圆形 | 圆形 |
乳白色半透明 | 乳白色半透明 | 乳白色半透明 |
4L (1 ga)、8L (2 ga) | 4L (1 ga)、8L (2 ga) | 10L (2.5ga)、20L (5.5ga) |
窄口 | 窄口 | 窄口 |
防漏 * | 防漏 * | 防漏 * |
温度范围 -100°C 至 80°C | 温度范围 -40°C 至 121°C | 温度范围 -100°C 至 80°C |
不可高压灭菌 | 可高温高压灭菌 | 不可高压灭菌 |
方便倾倒的倾斜壶口(含密封盖) | 方便倾倒的倾斜壶口(含密封盖) | 永久连接的倾倒口 |
无刻度 | 无刻度 | 无刻度 |
方便搬运和倾倒的模制手柄 | 方便搬运和倾倒的模制手柄 | 方便倾倒的模制肩部手柄和底部抓手 |
符合 Part 21 CFR 177.1520 食品应用标准 1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 食品应用标准 1 | 符合 Part 21 CFR 177.1520 食品应用标准 1 |
不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
一般化学相容性
Nalgene LDPE 壶 (2220 系列) | Nalgene PPCO 壶 (2221 系列) | Nalgene 安全 分液壶 (2340 系列) | |
稀酸或弱酸 | E | E | E |
浓缩强酸 ^ | G | G | G |
脂肪醇类 | E | E | E |
醛 | G | G | G |
碱 | E | E | E |
酯类 | G | G | G |
脂肪族碳氢化合物 | F | G | F |
芳香族碳氢化合物 | N | N | N |
卤化碳氢化合物 | N | N | N |
芳香族酮类 | N | N | N |
强氧化剂 | F | F | F |
有关按化学品和应用温度划分的更详细的化学品耐受性指南,请参阅 化学品耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20oC 条件下持续接触 30 天未造成损坏。 |
G | 在 20oC 条件下持续接触 30 天造成轻微损坏或未造成损坏。 |
F | 在 20oC 条件下持续接触 7 天造成部分影响。 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
脚注:
1.HDPE 和 LDPE 可用于:非酸性水性产品;可含有盐、糖或同时含这两种成分(pH 值高于 5.0)乳制品和其修饰物;油水乳液(高或低脂肪含量)。潮湿烘焙产品,表面不含游离脂肪或油。干燥固体,表面不含游离脂肪或油(无需进行最终测试),且所有条件符合 FDA 法规 177.1520 的表 2,但不包括条件 A——高温灭菌(例如,温度超过 100°C/212°F)
* 术语“防漏”适用于符合以下条件的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 密封盖尺寸小于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗密封盖系统,当注满水后,在 2 psig 的大气压力下,倒置 2 分钟,内部的水不会渗出;b) 密封盖尺寸大于 100 mm 的瓶/漏斗/烧瓶密封盖系统,当注满水后,将其倒置 15 分钟,内部的水不会渗出。注意:如果使用其他液体进行以上测试,可能会得出不同的结果。为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试 Thermo Scientific Nalgene 瓶和盖。Thermo Scientific Nalgene 产品和 Nalgene 密封盖一起使用时,常温常压下防漏。
^ 氧化酸除外,请参见“强氧化剂”。
技术支持
如需帮助选择适合应用的产品,请致电 +1.585.586.8800 或(1.800.625.4327 美国免费热线)联系 Nalgene 技术支持代表,或通过电子邮件将您的请求发送至
technicalsupport@thermofisher.com。
如果您位于奥地利、法国、德国、爱尔兰、瑞士和英国,请致电 +800 1234 9696(免费)或 +49.6184.90.6321 联系技术支持部门,或通过电子邮件将您的请求发送至
techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com。
法规支持:有关产品或材料声明的规范性文档,请通过 RocRegSupport@thermofisher.com 联系 Nalgene 法规支持部门
资源
相关信息
其他资源
- 改变使用玻璃制品的习惯手册
- 瓶和细口大瓶选择指南
- 塑料特性参考磁铁
- 塑料实验室器具化学品耐受性墙贴