Nalgene 罐为厚壁罐,能够在日常实验室工作的严苛条件下长时间使用。 Thermo Scientific Nalgene 罐极高品质实验室级塑料制成,具有可靠的低萃取率,值得信赖。直边罐设计可方便地取用和查看内容物。带有密封螺旋盖的广口罐(梅森罐)设计与具有经典梅森罐螺纹的多种搅拌机搭配使用。
Nalgene 罐建议用于存储糊状物、固体、标本和实验室用品。但请注意,Nalgene 罐并非防液体渗漏设计,不建议用于装运或运输液体。
哪些罐适合您?
Nalgene PC 直边罐 | Nalgene PMP 直边罐 | Nalgene PPCO 直边罐 | Nalgene PPCO 梅森罐 | Nalgene PP 罐(带扣盖) | Nalgene PC 罐(带扣盖) |
透明广口,螺纹 PP 密封盖 | 透明广口,螺纹 PP 密封盖 | 乳白色广口,螺纹 PP 密封盖 | 经典梅森罐样式,具有罐肩,螺纹 PP 密封盖 | 多用途,乳白色 PP 直边 | 透明多用直边 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
螺纹盖 | 螺纹盖 | 螺纹盖 | 螺纹盖 | 扣盖 | 扣盖 |
体积范围: 15mL–1000mL | 体积范围: 60mL–1000mL | 体积范围: 15mL–1000mL | 体积范围 500mL–3000mL | 体积范围 2.2L–4.6L | 体积范围: 2.2L–18.8L |
PC 罐, PP 密封盖 | PMP 罐, PP 密封盖 | PPCO 罐, PP 密封盖 | PPCO 罐,PP 梅森罐样式密封盖 | PP 罐, PP 盖 | PC 罐, PC 盖 |
透明 | 清晰度极佳 | 乳白色半透明 | 乳白色半透明 | 乳白色半透明 | 透明 |
温度范围 -135 至 135oC | 温度范围 20 至 153oC | 温度范围 -40 至 121oC | 温度范围 -40 至 121oC | 温度范围 0 至 135oC | 温度范围 -135 至 135oC |
可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 | 可高温高压灭菌 |
符合 21 CFR Part 177.1580 食品应用标准 | 符合 21 CFR Part 77.1520 食品应用标准 | 符合 21 CFR Part 177.1520 食品应用标准 | 符合 21 CFR Part 177.1520 食品应用标准 | 符合 21 CFR Part 177.1520 食品应用标准 | 符合 21 CFR Part 177.1580 食品应用标准 |
含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 不含 BPA | 含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
一般化学相容性
Nalgene PC 直边罐 | Nalgene PMP 直边罐 | Nalgene PPCO 直边罐 | Nalgene PPCO 梅森罐 | Nalgene PP 罐(带扣盖) | Nalgene PC 罐(带扣盖) | |
稀酸或弱酸 | E | E | E | E | E | E |
浓缩强酸 ^ | N | E | G | G | G | N |
脂肪醇类 | G | E | E | E | E | G |
醛 | F | G | G | G | G | G |
碱 | N | E | E | E | E | N |
酯类 | N | E | G | G | G | N |
芳香族碳氢化合物 | G | G | G | G | G | G |
卤化碳氢化合物 | N | N | N | N | N | N |
芳香族酮类 | N | F | N | N | N | N |
强氧化剂 | F | G | F | F | F | F |
有关按化学品和应用温度划分的更详细的化学品耐受性指南,请参阅化学品耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20 oC 条件下持续接触 30 天未造成损坏。 |
G | 在 20oC 条件下持续接触 30 天造成轻微损坏或未造成损坏。 |
F | 在 20oC 条件下持续接触 7 天造成部分影响。 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
^ 氧化酸除外;有关氧化酸的信息,请参见“强氧化剂”。
Nalgene PMP 液体比重计量筒
Nalgene PMP 液体比重计量筒是比重计测量的出色防碎补充品。将其带入现场、生产环境或在实验室中使用。这个液体比重计量筒可以在忙忙碌碌、磕磕碰碰的工作环境中使用,而不会带来与玻璃破碎相关的风险。
资源
相关信息
支持
需要技术支持吗?请发送电子邮件至 technicalsupport@thermofisher.com 来联系我们的专家团队,获取实验室产品的技术和应用支持。