食品加工、医疗保健、科学和工业领域的塑料制品解决方案
Thermo Scientific™ Capitol Vial™ 产品是经 FDA 认证的专业食品级聚丙烯容器,符合 FDA 和 SAMHSA要求。我们的三重密封、双阀门设计容器无菌、密封且防渗漏。专利设计的掀盖通过铰链整体连接到容器上,有利于用户单手开启与闭合盖子。
我们可根据您的特定需求设计和制造定制模具,同时可针对您的应用需求定制各种避光色(包括琥珀色和黑色)容器。
Capitol Vial 热门产品
Capitol Vial 产品专题分类
我们针对各种应用提供了一系列掀盖式容器和样品瓶。
- 100% 聚丙烯无瓶肩、无内衬样品瓶
- 耐久性铰链盖
- 防渗漏气密设计,带有锁定密封
- 有22种颜色可供选择
生产适用于各种实验室和生物材料包装应用的运输管和瓶盖。
- 运输管采用经 FDA 认证的透明聚丙烯树脂制成,以保证视觉透明度
- 运输管有透明色和琥珀色可供选择
- 聚乙烯管盖有5种颜色可供选择,以便于识别
兽医和乳制品行业聚丙烯样品瓶与我们的掀盖式容器一样具有获专利的构造,是牛乳取样、乳腺炎检测和其他兽医学应用的理想工具。
- 为确保无菌,防渗漏样品瓶在生产过程中是闭合的
- 耐久性铰链盖可以单手开启与闭合
- 兽医学样品瓶常用于乳腺炎感染控制
- 样品瓶可用于采集和运输活检材料
- 半透明颜色使能见度更高
- 为乳制品行业中牛乳的批处理、预处理和农场抽样设立标杆
利用定制的高速自动装配设备生产单标本和分割标本采集与运输套件。我们的生产工艺可确保生产的采集产品在采集前不会被开启或拆封。
- 防拆封瓶盖
- 采集容器为万级洁净车间生产
- 有定制套件和 OEM 部件可供选择
- 防渗漏气密设计,带有锁定密封
- 双阀门设计提供更严格的密封
支持
- 需要技术支持吗? 请联系我们的专家团队,获取实验室产品的技术和应用支持