选择最适合您应用的微量离心管
特殊应用 微量离心管 | 螺纹盖微量离心管 | Microtiter 离心管 | Sterilin 认证 通用 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
混合小 体积规格 | 短期储存 样品运输 转化 | 连续稀释 样品制备 整板转移 | 样品制备 样本储存 离心 |
聚乙烯塑料 小体积 | 低结合 带有滚花凸边和不带有滚花凸边的离心管 O 型圈盖 | 96 孔架规格 1.2ml 体积水平 | 不含 RNase、DNase、人 DNA 且无热原 防泄漏 自立锥形底座 容器上印有批号 |
柔软、易于切割,便于取出样品 窄管设计,可以提供小团块 | 样品回收 支持自动化灌装和贴标系统 提供安全密封 | 支持整板转移 提供额外离心管体积,适合连续稀释和混合 | 常规微生物学和分子应用 大批量样品管理
|
0.25 和 0.4mL PE 和 PP 树脂 非无菌 | 0.5、1.5、2.0mL 范围: 自然色和防紫外线 无菌和非无菌 裙边和非裙边 彩色盖和系留盖 -80°C 储存 | 1.2mL 具有 8 联条盖可供选择 仅自然色 无菌和非无菌 高压灭菌 120°C,15PSI,15 分钟 -80°C 储存 | 25mL 空白或带有刻度和标记区域 无菌生产并经辐照 最大 rcf 为 9,500 x g -80oC 储存 |
订购 | 订购 | 订购 | 其他 |
微量离心管选择工具
查找适合您应用的微量离心管。选择工具以查看和比较所有可用离心管。
索取试用品
填写表单以索取试用品。提供的试用品各不相同。
离心管细节和特点
螺纹盖微量离心管常见应用:
• 离心 • 非特异性结合 • 渗透性和染料稳定性 • pH 值相容性 | • 样品制备 • 储存 • 转化 |
超清自然色离心管
其特性包括:
• 100% 原生聚丙烯
• 超清
• 锥形或自立式
• 带有滚花凸边或不带有滚花凸边
• 0.5、1.5、2.0mL 可选
• 兼容自动化操作
• 温度范围 -80C 至 +95C
• 适用于气相 Ln2
选择离心管架来满足储存需求
实验台空间非常宝贵,为此我们提供了多种离心管架解决方案,便于您在开展实验、运输和储存实验用品时有序规划实验室工作空间。
Flipstrip 离心管架 | 双面离心管架 | Flipper 离心管架 | 四面离心管架 | 低温储存离心管架 |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
可放置离心管大小: 0.5、1.5、2.0mL | 可放置离心管大小: 0.5、2.0mL | 可放置离心管大小: 0.5、1.5、2.0mL | 可放置离心管大小: 0.5、1.5、2.0、15、50mL | 可放置离心管大小: 0.5、1.5、2.0mL |
8 x 12 格 | 8 x 12 格 | 8 x 4 格 | 9 x 9 格 | |
高 3.81cm 宽 20.32cm 深 11.43cm | 高 3.81cm 宽 20.95cm 深 11.43cm | 高 5.08cm 宽 20.95cm 深 11.43cm | 高 4.5cm 宽 17.5cm 深 9cm | 高 4.45cm 宽 12.7cm 深 12.7cm |
96 孔 双面 | 96 孔 双面 | 96 孔 双面 | 4 孔 12 孔 32 孔 | 81 孔 |
带透明盖 | 带透明盖 | 带透明盖 | -- | 带盖 |
订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 |
可放置离心管大小: |
支持
- 需要技术支持吗? 请联系我们的专家团队,获取实验室产品的技术和应用支持