- 吸头装配和弹出所需用力增加
- 吸头易松动从而导致脱落或漏气
- 实验结果的可重现性降低
- 移液器连杆磨损
使用 ClipTip 确保移液器吸头的牢固密封
突破性 Thermo Scientific ClipTip 技术让日常移液成为崭新体验。移液系统可以将吸头牢固锁定,无论在何种作用力下,吸头都不会发生松脱或泄漏。
什么是 ClipTip 移液器技术?
摩擦密封系统
具有摩擦密封系统的移液器靠用户用力按压将吸头固定到移液器上,而该力度大小因人而异。
ClipTip 系统
ClipTip 联锁卡点密封技术的移液器和吸头之间有一个连接点,通过将吸头锁定到该连接点进行密封。
- 仅需极小人力,即可完成吸头装配和弹出
- 各个通道完全密封
- 避免吸头松脱
- 值得您信赖的可重现性
可供选择的 ClipTip 移液系统
F1-ClipTip 手动移液器
ClipTip 联锁卡点密封技术确保所有通道完全密封,并让吸头装卸用力降到较低水平。
可选规格:
- 多通道移液器
(8或12个通道) - 可调容量单通道
(0.1µL - 1,000µL) - 固定容量单通道
(10µl -1000µl) - 良好实验室移液 (GLP) 套装
E1-ClipTip 电动移液器
电动弹出吸头装置、食指触控移液操作以及 ClipTip™ 技术让这些移液器成为重复性移液工作的理想之选。
E1-ClipTip 间距可调移液器
这些吸头间距可调的电动移液器可使您在几乎任何试管、支架、微孔板或水平电泳槽之间进行样品转移。
采用 E1-ClipTip 间距可调移液器可以节省 80% 的时间
样品转移变得容易。使用 E1-ClipTip 吸头间距可调移液器而非手动移液器,可以在不同规格的器皿间转移多份样品,仅需一次操作、一支移液器和一次移动即可实现。
了解有关吸头间距可调移液器优势的更多信息 下载疑难解答
每个通道都具有精确的样品量,不受装卸吸头按压力影响
将液体移入两个96孔微孔板后的通用吸头 (a) 和 ClipTip 吸头 (b)ClipTip 移液器吸头在每个通道都具有气密性密封,比传统的摩擦式系统分液的误差低 68%。所用吸头装配力为 3.8 kg。更多详情请参阅我们的 应用资料。
通用吸头 (a)
ClipTip 吸头 (b)
吸头仅在“您”想要弹出的时候才会弹出
卡紧 ClipTip 移液器吸头后,即完成密封,吸头将不会松动。即使在较复杂的应用中(包括吸头多次接触和混合反复移液),ClipTip 移液系统都将一直保持密封,直到决定弹出吸头。
是的,这些吸头可以承载 2lb 的重量
将 E1-ClipTip 移液器连接至 My Pipette Creator App
突破局限,革新您的移液方式
My Pipette™ Creator 是一款网页式 App,可实现高效、集中编程以及在不同的移液器和同事之间进行实验方案共享,并且提供了预编程实验方案,可以惬意地在电脑上下载和共享您偏爱的诸多试剂盒的预编程实验方案,提高协作能力和可重复性。 了解更多信息 ›
使用 ClipTip 吸头完善系统
ClipTip 移液器吸头采用独特的创新性联锁卡点密封技术,确保所有通道完全密封,吸头装卸用力降到较低水平,保证每份样品均安全密封。
有4种规格的移液器吸头盒可供选择:配合 ClipTip 20 和 50 移液器吸头使用的小型吸头盒,配合 ClipTip 200 和 300 移液器吸头使用的中型吸头盒,配合 ClipTip 1000 和 1250 吸头使用的大型吸头盒,以及配合 ClipTip 300 加长型吸头使用的 CT300 加长型吸头盒。
吸头间距可调,您只需根据您预期的设定,滑动标尺进行伸缩,即可设定吸头间距。独特的间距可调窗口可将吸头间距与特定应用相关联。
请看如何通过简单的转换让同一个移液器从支持384微孔板的“384”变为支持微量离心管或48孔微孔板的“48-mct”。
更加安全舒适的移液过程
当把所有人机工效学元素结合于一体时,移液就变成了一种舒适、安全并使人愉悦的体验。
吸头装配用力测量的平均结果。误差线显示标准偏差。
与其他受试的吸头间距可调移液器相比,E1-ClipTip 间距可调移液器的吸头装配用力低 87% 以上。
与其他受试的吸头间距可调移液器相比,E1-ClipTip 间距可调移液器的吸头弹出用力低 93% 以上。
- 需要的吸头装配用力、弹出用力和推杆用力较低
- 极其轻巧
- 电动食指移液动作很大程度减少了对拇指所带来的压力
- 可调节的手指支托保证了惯用左手或者惯用右手的用户都能获得理想的移液位置。
- 电动吸头弹出功能让吸头弹出更加省力
- 直观的用户界面可以防止在吸头内有液体的时候错误地弹出吸头
- 旋转显示屏、独特的多通道靴型设计和短手柄的单通道移液带来更多舒适性
介绍 F1-ClipTip 移液系统。观看视频,了解创新技术是如何长久改变您的移液操作!
- ClipTip 移液系统手册
- ClipTip 移液系统选择指南
- ClipTip 移液系统技术规格表
- 疑难解答 - 吸头装配和弹出的最小用力
- 疑难解答 - 节省 90% 以上的移液时间
- 技术资料 - E1-ClipTip 间距可调电动移液器和 Multidrop Combi 试剂分液器有助于提高制备 RT-PCR 样品的效率
- 4种方式使用电动%20移液器 - 信息图
ClipTip 应用资料
获取我们的三份应用资料:
应用资料1:革新日常移液操作
应用资料2:确保每个通道安全密封
应用资料3:降低重复性劳损 (RSI) 风险