出色的 Thermo Scientific 移液器已变得更加出色
几十年来,Finnpipette 移液系统在世界各地上千所实验室和应用中表现出了杰出的工作效率和人机工效学体验。
整个系列的移液器产品完全满足您的需求,可以让您轻松应对任何应用挑战
![]() |
快速链接:
可供选择的 Finnpipette 系统
Finnpipette F1 手动移液器
非同一般的性能,为您带来不曾体验过的舒适度
可选规格:
- 多通道移液器
(8、12或16个通道) - 可调容量单通道
(0.2µL- 10,000µL) - 固定容量单通道
(10µL-10,000µL) - 良好实验室移液 (GLP) 套装
Finnpipette F2 手动移液器
可整支高压蒸汽灭菌,结构坚固
可选规格:
- 多通道移液器
(8、12或16个通道) - 可调容量单通道
(0.2 µL-10,000 µL) - 固定容量单通道
(10µL-10,000µL) - 良好实验室移液 (GLP) 套装
Finnpipette Novus 电动移液器
易于使用,编程直观,食指触控即可操作
可选规格:
- 多通道移液器
(8、12或16个通道) - 单通道移液器
(1µL - 10,000µL) - 良好实验室移液
(GLP) 套装
对符合人机工效学的移液器和移液器吸头的需求正迅速成为实验室和科学家高度优先的事项。根据移液器吸头选择,了解有关改进人机工效学的更多信息。
感谢您的宝贵反馈,您的每项建议都会成为重要的产品特色,以确保您在实验室中更加安全。
介绍 Thermo Scientific Finpippete F1 移液器
您希望“能轻松一些”。我们做到了,而且做得更好。
现在的容量调节几乎毫不费力,而且安静无声,与此同时还实现了单手调节容量。此外,容量锁定还增加了安全性,以此防止移液过程中出现意外容量变动。
您向我们提出“更优握持”。我们完全同意。
在提供适当的触控时,小小的改进可带来明显的效果。Finnpipette F1 移液器现配备了一个防滑调节旋钮,让您在设置容量时更加自信。我们甚至还为移液器配备了防滑贴,以此让握持更加安全与舒适。此外,更宽的新式吸头弹出按钮可为您的拇指提供本应更多的享受空间与舒适。
您还提出在您的工作中“轻巧舒适的移液器至关重要”。我们听取了您的建议,并满足了您的要求。
Finnpipette F1 移液器设计轻巧,移液用力小,可减少重复性劳损综合症 (RSI),但不会影响应用效果。这意味着您每天在操作每个移液器时均可自信满满地享受较大的舒适度。
"我们总能发现 Finnpipette 为我们的用户解决了各种各样的人机工效学问题:从为手掌较小的用户提供协助的短手柄移液器到开发了左右手均可使用且能缓解拇指张力的食指触控式移液操作。 这些旨在解决工作台 RSI 问题的发明创新给我们留下了极其深刻的印象。”
- 实验室助理经理,英国
认识 Finnpipette Novus 电动移液器系统
食指触控即可操作,多语言用户界面
为什么选择电动移液器?
Finnpipette Novus 将手动移液器的控制和轻巧特征与电动移液器的精确度和效率相结合。机械化操作不仅可减少操作手动移液器时人手产生的影响,而且还能降低重复性移液造成的损伤风险。为了实现轻松的日常移液,Novus 的一键即按即用式设计可提供基本的移液功能,包括正向、反向、分液以及稀释。个性化设计,多达9个程序可满足您常用的实验方案,不仅节省了时间,而且提高了一致性。
菜单直观,让您轻松使用
各种功能
宽屏显示屏,可显示一系列
信息
以您的母语为工作语言;
请从七种语言中选择
基本功能
Pipette(正向移液技术)
建议将该正向移液技术应用于水溶液,例如缓冲液、稀酸或碱。
Rpipet(反向 & 反复移液技术)
反向移液技术适用于分配粘性较高或易于产生气泡的液体。也建议将该技术用于分配量非常小的液体。
连续分液技术为等量移液提供了一个快速简单的程序。
Stepper
借助于 STEPPER 功能,可实现按选定的容量重复分液。这尤其适用于微孔板应用。
稀释
借助于 DILUTE 功能,可实现在两个选定容量之间有气隙的分液。
“因为多年使用标准移液器进行移液,我的右手和手臂一直饱受 RSI* 的折磨。在面临停止实验室工作或不再使用移液器的选择面前,我选择了 Novus 系列产品。这些移液器不会让我的手臂和手感到疲劳。我的同事也觉得非常棒,他们经常会借用我的移液器。”
– Farhat Khanim 博士,英国伯明翰大学
FinnTip 移液器吸头
对于精度,移液器和吸头同样重要
适用于所有应用、所有规格以及方式的性能
Finntip 的设计、开发以及制造均非常适用于 Thermo Scientific Finnpipette。一支移液器的性能与移液器吸头的质量直接相关,即对于精度,移液器和吸头同等重要。该系统可为您带来理想的液体处理效果。