Nalgene 滴定管可以承受实验室工作中的日常碰撞和偶尔跌落。使用 Nalgene 防碎丙烯酸滴定管,消除锋利边缘和破碎玻璃带来的的风险和成本。此滴定管晶莹剔透,使用方便。简化体积读数——液体在塑料滴定管中不会形成弯月面,液面平整,可以避免混淆和错误。Nalgene 滴定管符合 ASTM E287 B 级准确度要求。
Nalgene 滴定管与除氢氟酸外的稀酸(5% 重量/重量)和除氢氧化铵外的碱(最高 30%)相容,可适应多种滴定剂。
警告:不适合与醇类和有机溶剂一起使用;接触这些溶液会立即造成损害。
A. 玻璃滴定管 B. 塑料滴定管
塑料对比玻璃
Nalgene 塑料滴定管不像玻璃滴定管那样会形成弯月面,因此可以直接在刻度线上读出液位。使用塑料代替玻璃,能够避免混淆和错误。
哪些滴定管最适合您的应用?
Nalgene 丙烯酸滴定管 | Nalgene 自动加液、自动调零丙烯酸滴定管 及加液套件 |
传统移液管设计 | 侧端口用于自动加液和调零。 随附加液套件 |
![]() | ![]() |
设计简单,需要手动加液 | 自动加液和调零可提高重复滴定的效率 |
透明丙烯酸滴定管本体 | 透明丙烯酸滴定管本体 |
PMP 滴嘴 | PMP 滴嘴 |
TFE 含氟聚合物旋塞组件 | TFE 含氟聚合物旋塞组件 |
无管路 | PVC 管路 |
不含瓶 | LDPE 瓶 |
符合 ASTM E287,B 级 | 符合 ASTM E287,B 级 |
尺寸:25mL、50mL、100mL | 尺寸:10mL、25mL、50mL |
不可高压灭菌 | 不可高压灭菌 |
不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | PVC 管路含有邻苯二甲酸盐 |
Nalgene 自动调零加液套件
Nalgene 自动调零滴定管加液套件可将任何传统的 25 mL 或 50 mL 玻璃或塑料滴定管转换为自动加液、自动调零滴定管,从而节省时间并提供便利。
资源
相关信息
支持
需要技术支持吗? 请发送电子邮件至 technicalsupport@thermofisher.com 来联系我们的专家团队,获取实验室产品的技术和应用支持。