Nalgene 容量瓶是玻璃容量瓶更安全的替代品。在忙忙碌碌、磕磕碰碰的实验室日常工作中,这些容量瓶不会破裂、碎裂或破碎。重量轻、易于处理。简化体积读数:液体在塑料容量瓶中不会形成弯月面,液面平整,可以避免混淆和错误。每个容量瓶都经过单独的手动校准,蚀刻有上色的加液线,以在产品的整个使用寿命期间提供精度和 ASTM E228/ISO 384 B 级准确度。
Thermo Scientific Nalgene 容量瓶由极高品质的实验室级聚丙烯共聚物 (PPCO) 和聚甲基戊烯 (PMP) 材料制成,在多种实验室应用中均具有可靠的低可萃取率,值得信赖。选择聚丙烯是因为其成本低且化学相容性良好,可与多种实验室化学品相容。使用 PMP,同样能够获得更好的化学品耐受性和清晰度。享受 Nalgene 防漏*保证带来的无渗漏的出色性能。
哪款容量瓶适合您的实验室?
Nalgene PPCO 容量瓶 带螺纹盖 | Nalgene PMP 容量瓶 带螺纹盖 |
成本较低,乳白色, 化学品耐受性出色 | 更优异的清晰度 化学品耐受性 |
![]() | ![]() |
螺纹盖 | 螺纹盖 |
蚀刻有上色的加液线 | 蚀刻有上色的加液线 |
50mL–1000mL | 50mL–1000mL |
PPCO 容量瓶(带 PP 密封盖) | PMP 容量瓶(带 PP 密封盖) |
乳白色半透明 | 浅雾白 |
符合 ASTM E288 和 ISO 384 B 级准确度要求 | 符合 ASTM E288 和 ISO 384 B 级准确度要求 |
20oC 下经校准的 TC/TD | 20oC 下经校准的 TC/TD |
可高压灭菌(但高压灭菌会影响准确度) | 可高压灭菌(但高压灭菌会影响准确度) |
符合 21 CFR Part 177.1520 食品应用标准 | 不符合食品应用标准 |
不含 BPA | 不含 BPA |
不含邻苯二甲酸盐 | 不含邻苯二甲酸盐 |
一般化学相容性
Nalgene PPCO 容量瓶 带螺纹盖 | Nalgene PMP 容量瓶 带螺纹盖 | |
稀酸或弱酸 | E | E |
浓缩强酸 ^ | G | E |
脂肪醇类 | E | E |
醛 | G | G |
碱 | E | E |
酯类 | G | E |
脂肪族碳氢化合物 | G | G |
芳香族碳氢化合物 | N | N |
卤化碳氢化合物 | N | N |
芳香族酮类 | N | F |
强氧化剂 | F | G |
有关按化学品和应用温度划分的更详细的化学品耐受性指南,请参阅化学品耐受性指南 或者为实验室 索取印刷海报 或者联系 Nalgene 技术支持部门。
E | 在 20 oC 条件下持续接触 30 天未造成损坏。 |
G | 在 20oC 条件下持续接触 30 天造成轻微损坏或未造成损坏。 |
F | 在 20oC 条件下持续接触 7 天造成部分影响。 |
N | 不推荐。可能会立即造成损坏。 |
* 术语“防漏”适用于符合以下条件的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 密封盖尺寸小于 100 mm 的瓶/烧杯/漏斗密封盖系统,当注满水后,在 2 psig 的大气压力下,倒置 2 分钟,内部的水不会渗出;b) 密封盖尺寸大于 100 mm 的瓶/漏斗/烧瓶密封盖系统,当注满水后,将其倒置 15 分钟,内部的水不会渗出。注意:如果使用其他液体进行以上测试,可能会得出不同的结果。为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试 Nalgene 瓶和密封盖。Nalgene 产品及其 Nalgene 密封盖一起使用,常温常压下防漏。
^ 氧化酸除外,请参见“强氧化剂”
资源
支持
有关按化学品和应用温度分类的更详细的化学品耐受性指南,请参阅 Nalgene 化学品耐受性挂图或联系
technicalsupport@thermofisher.com。