您的生物样品往往无可替代。这使得微生物培养箱对于您的成功至关重要。您的工作充满挑战。Thermo Scientific Heratherm 微生物培养箱提供四种型号,采用三种培养箱气流技术,提供六种规格供选择,让您的生活充满确定性。
从我们的基础紧凑型选项或先进培养箱系列中进行选择。
我们的 Heratherm 培养箱产品系列可维持样品完整性和温度均一性 - 适用于微生物学培养、酵母或其他微生物生长、储存和检测。这些微生物培养箱可提供多种配置和六种不同规格,以适应各个实验室的需求。
紧凑型 培养箱 | 通用方案 培养箱 | 先进方案 培养箱 | 先进方案 安全型培养箱 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
台式 | 大容量 | 台式 | 大容量 | |||
温度范围 | +18° 至 +40℃ | 环境温度 +5℃ 至 +75℃ | 环境温度 +5℃ 至 +105℃ | 环境温度 +5℃ 至 +105℃ | ||
对流技术 | Peltier 及机械对流 | 重力 | 双向 | 双向 | 机械 | |
自动超温报警 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
自动低温报警 | - | - | - | ✓ | ||
定时器 | - | 开/关 | 每周/每日/实时 | 每周/每日/实时 | ||
经认证的消毒 循环 | - | - | - | ✓ | ||
门报警 | - | - | - | ✓ | ||
加锁门 | - | - | - | ✓ | ||
可选样品温度传感器的连接件 | - | - | - | ✓ |
![]() | 下载应用资料 |
了解有关疑难解答的更多信息
双向对流气流技术如何帮助微生物培养箱发挥较大的应用灵活性?阅读疑难解答 ›
专题视频
Heratherm 微生物培养箱
观看本视频了解我们的 Heratherm 微生物培养箱如何满足您的应用需求。