可靠的温度环境
从适合您应用领域的多种低温培养箱中进行选择:
- 微生物生长
- 食品、饮料和化妆品行业的质量控制
- 水质检测
- 生化需氧量检测 (BOD)
- 细胞培养
- 微生物分析
- 恒温储存
或者任何含温度控制过程步骤的其他应用。
可靠温度环境的冷藏培养箱
Heratherm 设备使用完全无害的制冷剂并结合 Peltier 技术,高效节能,同时维持您所需的精准温度。是制药、食品、化妆品和微生物实验室检测的理想选择。了解低温培养箱对您所在实验室节能方面的巨大优势。
*基于采用压缩机的 BK6160型号 的测试。
Precision 和 Thermo Scientific 制冷型培养箱系列提供传统的压缩机技术,采用电加热元件,可获得可重现的结果。是学术研究、废水和微生物学实验室的理想选择。
与传统压缩机制冷方式相比,使用采用 Peltier 技术的 Heratherm 低温培养箱可使您体验高达 84% 的节能效率。 下载情况说明书 ›
*基于采用压缩机制冷BK6160 型号的测试。
**基于采用压缩机制冷Precision 815 型号的测试。
Peltier 低温培养箱
使用低温培养箱为您的研究提供节能解决方案,该培养箱由微处理器控制,具有精确的温度规格。
了解更多信息 ›
Precision 植物生长箱
Precision 植物生长箱采用双灯荧光照明,可实现均匀照明,提供可编程的温度设置,使用户能够控制光周期。
了解更多信息 ›