为您的 SpeedVac 选择合适的转头
用于大容量浓缩仪的 SpeedVac 转头适合与 Savant™ SpeedVac™ 真空浓缩仪配合使用。
支持的型号
这些转头与 SPD210、SPD2030、SPD300DDA(需要 RAD200)兼容
支持的旧版系统:SC210A、SPD2010、AES2010、AES1000、SC250EXP、SC250DDA
规格 | 容量 | 转头或模块部件号 | 转头系统 |
---|---|---|---|
微量管 | |||
1.5mL | 50 | RBA25-11-39 | 一套2个适用于 PRO 的模块 |
1.5mL | 100 | RBA25-11-39(数量2) | 一套3个适用于 PRO 的模块 |
1.5mL | 200 | RH200-12* | 传统 |
玻璃和塑料管 | |||
6x32mm | 252 | RBA126-6-32 | 一套2个适用于 PRO 的模块 |
6x32mm | 504 | RBA126-6-32(数量2) | 一套2个适用于 PRO 的模块 |
12x75mm | 200 | RH200-12* | 传统 |
13x100mm | 70 | RBA35-13-100 | 一套2个适用于 PRO 的模块 |
13x100mm | 118 | RH200-12* | 传统 |
13x100mm | 140 | RBA35-13-100(数量2) | 一套2个适用于 PRO 的模块 |
16x100mm | 48 | RBA24-16-100 | 一套2个适用于 PRO 的模块 |
16x100mm | 96 | RBA24-16-100(数量2) | 一套2个适用于 PRO 的模块 |
16x125mm | 48 | RH48-18-125* | 传统 |
16x125mm | 30 | RBA15-16-125 | 一套2个适用于 PRO 的模块 |
17x60mm | 48 | RBA24-16-125 | 一套2个适用于 PRO 的模块 |
17x60mm | 96 | RBA24-16-125(数量2) | 一套2个适用于 PRO 的模块 |
16x125mm | 60 | RBA15-16-125(数量2) | 一套2个适用于 PRO 的模块 |
18x125mm | 48 | RH48-18-125* | 传统 |
18x150、16x125mm | 32 | RH32-18-150 | 传统 |
28x150mm | 12 | RH12-29** | 传统 |
离心管 | |||
15mL 锥形 | 30 | RH60-17-100* | 传统 |
15mL 锥形 | 52 | RH52-15* | 传统 |
50mL 锥形 | 12 | RH12-29** | 传统 |
烧瓶 | |||
100mL 圆底 | 2 | RBA2-FLSK-100** | 传统 |
100mL 梨形 | 8 | RH8-200** | 传统 |
250mL 圆底 | 1 | RBA1-FLSK-250** | 传统 |
样品瓶 | |||
1 dram (15x45mm),4mL | 192 | RH192-15* | 传统 |
28x58mm,20mL 闪烁 | 24 | RBA12-28-58 | 一套2个适用于 PRO 的模块 |
28x58mm,20mL 闪烁 | 48 | RBA12-28-58(数量2) | 一套2个适用于 PRO 的模块 |
28x60mm 闪烁 | 50 | RH50-28-60* | 传统 |
19x65mm 平底 | 48 | RBA24-19-65 | 一套2个适用于 PRO 的模块 |
19x65mm 平底 | 96 | RBA24-19-65(数量2) | 一套2个适用于 PRO 的模块 |
微孔板 | |||
浅孔板 | 12 | MPTR12-210* | 传统 |
浅孔板 | 4 | UPC-1 | 一套4个适用于 PRO 的托架 |
浅孔板 | 8 | UPC-2 | 一套4个适用于 PRO 的托架 |
浅孔板 | 20 | UPC-5 | 一套4个适用于 PRO 的托架 |
深孔板 | 4 | UPC-1 | 一套4个适用于 PRO 的托架 |
深孔板 | 8 | UPC-2 | 一套4个适用于 PRO 的托架 |
深孔板 | 8 | MPTR8-210* | 传统 |
*SPD300DDA 需要 RAD200 才能使用此规格
**SPD300DDA 不支持此规格
支持
Unity Lab Services: Access to our expert service team, information on support plans, parts and consumables resources, and other instrument services.
Unity Lab Services: 请访问我们的专业服务团队、支持计划信息、备件和耗材资源以及其他的仪器服务。