PRO 转头系统
我们的 PRO 转头系统是传统转头的替代品。这是一种高度通用的转头系统,由一个四位转头以及允许混搭使用的托架和模块组成。此系统可与下列 Savant SpeedVac 真空浓缩仪型号配合使用:SPD210、SPD2030 和 SPD300。使用以下图表来识别所需的系统或使用单个组件配置您的 PRO 转头系统。除非另行说明,否则所有转头、模块和托架均单独销售。
PRO 转头系统
升级当前 SpeedVac 转头的完备系统。
图片 | 货号 | 描述 | 管/板数量 |
---|---|---|---|
![]() | PRO-10 | 包括单层、耐用型转头套件,其中含有 UPR-4A 转头、UPC-1 托架组和 SUMAX400 上部磁性组件 | 请参阅转头模块表 |
![]() | PRO-20 | 包括单层、耐用型转头套件,其中含有 UPR-4A 转头、UPC-2 托架组和 SUMAX400 上部磁性组件 | 8块深孔板 |
![]() | PRO-50 | 包括单层、耐用型转头套件,其中含有 UPR-4A 转头、UPC-5 托架组和 SUMAX400 上部磁性组件 | 20块浅孔板 |
PRO 转头组件
这些模块与我们 PRO 转头系统中的 UPC-1 托架兼容,可以增加您在 SpeedVac 系统中使用的试管/容器类型。
货号 | 描述 | 管数量 |
---|---|---|
RBA12-25-52 | 24 X 52mm,2 dram 样品瓶 | 12 |
RBA12-27-60 | 27 X 60mm,5 dram 样品瓶 | 12 |
RBA12-28-58 | 28 X 58mm,20mL 闪烁管 | 12 |
RBA15-16-125 | 16 X 125mm 管 | 15 |
RBA24-15-45 | 15 X 45mm,1 dram 样品瓶 | 24 |
RBA24-16-100 | 16 X 100mm 管 | 24 |
RBA24-17-31 | 17 X 31mm,3mL 样品瓶 | 24 |
RBA24-19-65 | 19 X 65mm 平底样品瓶 | 24 |
RBA35-13-100 | 13 X 100mm 管 | 35 |
RBA126-6-32 | 6 X 32mm 管 | 126 |
RBA20-12-125 | 12 X 125mm 管 | 20 |
RBA24-17-60 | 17 X 60mm 管 | 24 |
RBA25-11-39 | 1.5mL 微量离心管 | 25 |
RBA30-8-30 | 0.5mL 微量离心管 | 30 |
RBA6-28-110 | 28 X 110mm 管 | 6 |
RBA1-FLSK-250 | 烧瓶:1 x 250mL 圆底,大容量规格 | 1个烧瓶 |
RBA2-FLSK-100 | 烧瓶:2 x 100mL 圆底,大容量规格 | 2个烧瓶 |
RBSH | 用于 Array-It 侧架(微阵列)的转头模块适配器,每套2个 | 27张玻片 |
UPC 托架放入我们的 UPR-4A 转头后,可支持试管和玻片模块或深孔和浅孔板。
货号 | 描述 | 浅孔板 | 深孔板 | 用于样品瓶和试管的转头模块 |
---|---|---|---|---|
UPC-1 | 单层,一套4个托架 | 4 | 4 | 4 |
UPC-2 | 双层,一套4个托架 | 8 | 8 | - |
UPC-5 | 五层,一套4个托架 | 20 | - | - |
适用于 UPC 托架的 Thermo Scientific FPR-4A 4位外旋式水平通用板转头
Thermo Scientific SUMAX400 磁性组件
这些模块与我们 PRO 转头系统中的 UPC-1 托架兼容,可以增加您在 SpeedVac 系统中使用的试管/容器类型。
货号 | 描述 | 管数量 |
---|---|---|
RBA12-25-52 | 24 X 52mm,2 dram 样品瓶 | 12 |
RBA12-27-60 | 27 X 60mm,5 dram 样品瓶 | 12 |
RBA12-28-58 | 28 X 58mm,20mL 闪烁管 | 12 |
RBA15-16-125 | 16 X 125mm 管 | 15 |
RBA24-15-45 | 15 X 45mm,1 dram 样品瓶 | 24 |
RBA24-16-100 | 16 X 100mm 管 | 24 |
RBA24-17-31 | 17 X 31mm,3mL 样品瓶 | 24 |
RBA24-19-65 | 19 X 65mm 平底样品瓶 | 24 |
RBA35-13-100 | 13 X 100mm 管 | 35 |
RBA126-6-32 | 6 X 32mm 管 | 126 |
RBA20-12-125 | 12 X 125mm 管 | 20 |
RBA24-17-60 | 17 X 60mm 管 | 24 |
RBA25-11-39 | 1.5mL 微量离心管 | 25 |
RBA30-8-30 | 0.5mL 微量离心管 | 30 |
RBA6-28-110 | 28 X 110mm 管 | 6 |
RBA1-FLSK-250 | 烧瓶:1 x 250mL 圆底,大容量规格 | 1个烧瓶 |
RBA2-FLSK-100 | 烧瓶:2 x 100mL 圆底,大容量规格 | 2个烧瓶 |
RBSH | 用于 Array-It 侧架(微阵列)的转头模块适配器,每套2个 | 27张玻片 |
UPC 托架放入我们的 UPR-4A 转头后,可支持试管和玻片模块或深孔和浅孔板。
货号 | 描述 | 浅孔板 | 深孔板 | 用于样品瓶和试管的转头模块 |
---|---|---|---|---|
UPC-1 | 单层,一套4个托架 | 4 | 4 | 4 |
UPC-2 | 双层,一套4个托架 | 8 | 8 | - |
UPC-5 | 五层,一套4个托架 | 20 | - | - |
适用于 UPC 托架的 Thermo Scientific FPR-4A 4位外旋式水平通用板转头
Thermo Scientific SUMAX400 磁性组件
Unity Lab Services: Access to our expert service team, information on support plans, parts and consumables resources, and other instrument services.
Unity Lab Services: 请访问我们的专业服务团队、支持计划信息、备件和耗材资源以及其他的仪器服务。