为您的 SpeedVac 选择合适的转头
易于使用的圆形转头具有不同的管孔尺寸,可适应多种样品规格。这些转头不需要额外的附件,可直接安装到您的浓缩仪中。
支持的型号
这些转头与 SPD1030、SDP120、SPD130、SPD140DDA 兼容
支持的旧版系统:SPD1010、AES1010、AES1000、SPD111V、SPD121P、SPD131DDA、SC110A
规格 | 容量 | 转头部件号 | 转头系统 |
---|---|---|---|
微量管 | |||
1.5mL | 40 | RD40-11 | 传统 |
1.5mL | 64 | RH64-11 | 传统 |
1.5mL | 120 | RH120-11 | 传统 |
玻璃和塑料管 | |||
6x50mm | 100 | RH100-6 | 传统 |
8x29mm | 100 | RH100-8 | 传统 |
12x75mm | 40 | RH40-12 | 传统 |
12x75mm | 72 | RH72-12 | 传统 |
13x100mm | 32 | RH32-13 | 传统 |
17.5x102mm、15mL Corex® | 8 | RH8-17.5 | 传统 |
18x100、17x95、16x100mm | 8 | RH8-18 | 传统 |
离心管 | |||
15mL 锥形 | 10 | RH10-15 | 传统 |
50mL 锥形 | 6 | RH6-50 | 传统 |
烧瓶 | |||
100mL 梨形 | 4 | RH4-100 | 传统 |
样品瓶 | |||
12x32mm | 60 | RH60-12-40 | 传统 |
12x40mm | 24 | RH24-15 | 传统 |
20x47mm | 60 | RH60-12-40 | 传统 |
20x60mm | 12 | RH12-20 | 传统 |
18x52mm 微型闪烁 | 12 | RH12-20 | 传统 |
28x60mm 闪烁 | 24 | RH24-18 | 传统 |
微孔板 | |||
浅孔板 | 6 | RHSW6MP* | 传统 |
浅孔板 | 2 | RH2MP | 传统 |
深孔板 | 2 | RHDW2MP* | 传统 |
*不适用于 SPD1030 型号
支持的型号
这些转头与 SPD1030、SDP120、SPD130、SPD140DDA 兼容
支持的旧版系统:SPD1010、AES1010、AES1000、SPD111V、SPD121P、SPD131DDA、SC110A
规格 | 容量 | 转头部件号 | 转头系统 |
---|---|---|---|
微量管 | |||
1.5mL | 40 | RD40-11 | 传统 |
1.5mL | 64 | RH64-11 | 传统 |
1.5mL | 120 | RH120-11 | 传统 |
玻璃和塑料管 | |||
6x50mm | 100 | RH100-6 | 传统 |
8x29mm | 100 | RH100-8 | 传统 |
12x75mm | 40 | RH40-12 | 传统 |
12x75mm | 72 | RH72-12 | 传统 |
13x100mm | 32 | RH32-13 | 传统 |
17.5x102mm、15mL Corex® | 8 | RH8-17.5 | 传统 |
18x100、17x95、16x100mm | 8 | RH8-18 | 传统 |
离心管 | |||
15mL 锥形 | 10 | RH10-15 | 传统 |
50mL 锥形 | 6 | RH6-50 | 传统 |
烧瓶 | |||
100mL 梨形 | 4 | RH4-100 | 传统 |
样品瓶 | |||
12x32mm | 60 | RH60-12-40 | 传统 |
12x40mm | 24 | RH24-15 | 传统 |
20x47mm | 60 | RH60-12-40 | 传统 |
20x60mm | 12 | RH12-20 | 传统 |
18x52mm 微型闪烁 | 12 | RH12-20 | 传统 |
28x60mm 闪烁 | 24 | RH24-18 | 传统 |
微孔板 | |||
浅孔板 | 6 | RHSW6MP* | 传统 |
浅孔板 | 2 | RH2MP | 传统 |
深孔板 | 2 | RHDW2MP* | 传统 |
*不适用于 SPD1030 型号
支持
Unity Lab Services: Access to our expert service team, information on support plans, parts and consumables resources, and other instrument services.
Unity Lab Services: 请访问我们的专业服务团队、支持计划信息、备件和耗材资源以及其他的仪器服务。