根据您的参数要求定制生产寡核苷酸。可选择 Applied Biosystems 5’标记荧光引物和引物对用于片段分析。
定制 5’标记引物为 5’端染料可选的荧光标记寡核苷酸。此类产品可用于片段分析、基因表达研究、PCR 和基因分型研究。
主要特性包括:
- 可选交货规模
- 所有寡核苷酸均经过脱盐处理。较大规模的标记引物可享 HPLC 纯化选项
- 重要说明:HPLC 纯化会使产量减半
技术参数
产品规格 | 以溶液(1X TE 溶液或水溶液)或干粉形式交货 |
纯化 | 脱盐;较大规模订单可享 HPLC 纯化选项 |
有效期 | 自生产日期起 12 个月 |
运输条件 | 室温 |
存储条件 | -20°C |
每组定制 5’标记引物对包括 5’端染料可选的荧光标记寡核苷酸和未标记寡核苷酸的组合。此类产品可用于各种研究应用。
主要特性包括:
- 可选交货规模
- 适用于片段分析、基因表达研究、基因分型和 PCR
- 所有寡核苷酸均经过脱盐处理
货号 | 规格 | HPLC 产量 | 5’报告基团染料 | 包装 | 订购 |
---|---|---|---|---|---|
450056 | 10,000 pmol | 5’标记/未标记引物对 | 6-FAM, TET, VIC, HEX, NED, PET | 2 管 | 订购 |
450059 | 80,000 pmol | 5’标记/未标记引物对 | 6-FAM, TET, VIC, HEX, NED, PET | 2 管 | 订购 |
450062 | 300,000 pmol | 5’标记/未标记引物对 | 6-FAM, TET, VIC, HEX, NED, PET | 2 管 | 订购 |
4304976 | 10,000 pmol | 5’标记/未标记二核苷酸重复片段 | 6-FAM, TET, VIC, HEX, NED, PET | 2 管 | 订购 |
4304977 | 80,000 pmol | 5’标记/未标记二核苷酸重复片段 | 6-FAM, TET, VIC, HEX, NED, PET | 2 管 | 订购 |
4304978 | 300,000 pmol | 5’标记/未标记二核苷酸重复片段 | 6-FAM, TET, VIC, HEX, NED, PET | 2 管 | 订购 |
4304979 | 10,000 pmol | 5’标记/未标记二核苷酸重复片段 + 尾 | 6-FAM, TET, VIC, HEX, NED, PET | 2 管 | 订购 |
4304981 | 80,000 pmol | 5’标记/未标记二核苷酸重复片段 + 尾 | 6-FAM, TET, VIC, HEX, NED, PET | 2 管 | 订购 |
4304982 | 300,000 pmol | 5’标记/未标记二核苷酸重复片段 + 尾 | 6-FAM, TET, VIC, HEX, NED, PET | 2 管 | 订购 |
技术参数
产品规格 | 以溶液(1X TE 溶液或水溶液)或干粉形式交货 |
纯化 | 脱盐;较大规模订单可享 HPLC 纯化选项 |
有效期 | 自生产日期起 12 个月 |
运输条件 | 室温 |
存储条件 | -20°C |
相关研究应用