根据您的参数要求定制生产寡核苷酸
可选择双重标记 Applied Biosystems TaqMan 探针和未标记寡核苷酸作为 PCR 引物。TaqMan MGB(小沟结合物)、TAMRA 和 QSY 定制探针为双重标记形式,可用于您的所有实时荧光定量 PCR 研究应用。
主要特性包括:
- 可选交货规模
- 适用于任意实时荧光定量 PCR 应用
- 所有 TaqMan 探针经过 HPRC 纯化
定制 TaqMan 探针
哪一款探针最适合您的应用?
定制 TaqMan MGB 探针 | 适于大多数应用的最佳全能探针 |
定制 TaqMan TAMRA 探针 | 通过 TAMRA 探针可维持良好的项目一致性 |
定制 TaqMan QSY 探针 | 最适合需要 3 种及以上染料的多重检测应用 |
TaqMan 探针和引物可和预设计 TaqMan 检测试剂盒一同购买。
找不到您所需的内容?了解更多有关我们的定制检测试剂盒和寡核苷酸服务的信息。
了解更多关于多重实时荧光定量 PCR 的信息。
实时荧光定量 PCR 的序列检测引物
序列检测引物为未标记引物,可结合 TaqMan 探针或 SYBR Green 染料用于您的实时荧光定量 PCR 研究应用。实时荧光定量 PCR 序列检测引物以溶液或干粉形式提供。
主要特性包括:
- 可选交货规模
- 适用于任意实时荧光定量 PCR 或 PCR 应用
- 所有序列检测引物均经过脱盐处理
资源
有意购买私人贴标的热循环仪?
在线垂询
仅供科研使用,不可用于诊断目的。