Applied Biosystems TaqMan Pre-miRNA 测定可帮助研究人员对前体 miRNA 进行特异性和高灵敏度定量测定。 与标准逆转录试剂盒和 qPCR 预混液配合使用时,这些测定可帮助研究人员研究 miRNA 生物合成。
- 高特异性——定量测定前体 miRNA,而非成熟 miRNA
- 快速、简单且可扩展——两步定量 RT-PCR 测定通常可在不到3小时的时间里提供高质量结果
- 使用与 TaqMan 基因表达测定相同的经验证流程进行设计
- 引物和探针位于茎环内
规格
物种 | 我们提供适用于多个物种的 TaqMan Pre-miRNA 测定。 |
测定组分 | TaqMan Pre-miRNA 测定以单管形式交付,包含特定的预配制 TaqMan 测定(TaqMan MGB 探针以及正向引物和反向引物)。 |
测定后缀命名法 | _s1:引物和探针设计在单个外显子内的测定。按照定义,此类测定可检测基因组 DNA。 |
可选规格 | 我们的 TaqMan Pre-miRNA 测定属于非编码 RNA 测定类以及基因表达测定类,因此具有多个货号。请使用我们的基因表达测定搜索工具搜索前体 miRNA,以查找合适的货号。 TaqMan 非编码 RNA 测定 TaqMan 基因表达测定 |
可用的测定 | TaqMan pre-miRNA 测定完整列表 |
运输及储存 | 在环境温度下运输。 |
相关类别、应用和数据分析工具
Applied Biosystems qPCR 分析模块
- Connect 云平台——免费注册
- 桌面软件——可通过支持中心找到适合特定 Applied Biosystems qPCR 仪器的下载内容
- ExpressionSuite 软件——免费下载
仅供科研使用,不可用于诊断目的。