亲和捕获表面
亲和捕获是基于带标签的生物分子与其受体的特异性结合。因此,通过将其中一个结合对(受体)固定在其表面来开发微孔板表面,而标签通过化学偶联或基因工程与生物分子相连。然后,微孔板表面便能以高度的特异性捕获标签生物分子。
表面表征
- 亲和标签生物分子的结合能力具有高度特异性
- 减少了分子定向差异
- 固定化表面改善了信噪比
- 利用链霉亲和素与生物素之间的相互作用来固定各种生物分子(蛋白、肽、半抗原、核酸)
资源
仅供科研使用,不可用于诊断目的。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
亲和捕获是基于带标签的生物分子与其受体的特异性结合。因此,通过将其中一个结合对(受体)固定在其表面来开发微孔板表面,而标签通过化学偶联或基因工程与生物分子相连。然后,微孔板表面便能以高度的特异性捕获标签生物分子。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。