捕获生物素化靶标
我们提供多种链霉亲和素包被板和中性亲和素包被板,这些板适合在 ELISA 和其他靶标特异性测定中用于结合生物素化抗体或探针。
生物素结合板非常适用于抗体或靶标分子直接吸附到聚苯乙烯之后会发生变性的应用。
上图显示了生物素化蛋白与共价结合链霉亲和素的偶联。预洗之后,只需将生物素化靶标分子添加到合适的缓冲液中。在短暂的孵育步骤中,生物素化分子会与链霉亲和素分子结合。
生物素结合板类型
Nunc 链霉亲和素
- Nunc 固定化链霉亲和素—链霉亲和素蛋白分子通过间隔臂与表面共价结合,不仅减少了浸出,而且提高了精度。表面也经过了修饰,可极大程度地减少非特异性结合。因此可以获得较高的信噪比,从而提高灵敏度。20 pmol/孔的生物素结合容量可带来优异的分析结果。
Pierce 链霉亲和素
- Pierce 链霉亲和素包被板—预封闭且立即可用的聚苯乙烯板,适合在 ELISA 和其他靶标特异性测定中用于结合生物素化抗体或探针
- Pierce 链霉亲和素包被高容量板—设计用于结合生物素化寡核苷酸和肽,其结合效率高于其他市面在售的孔板
- Pierce 链霉亲和素包被高灵敏度板—包被了链霉亲和素的生物素结合微孔板,不仅可以极大程度地提高生物素化探针的捕获效率,还可在靶标分析物含量较低的测定中控制背景噪声
Pierce 中性亲和素
中性亲和素蛋白是亲和素的去糖基化形式,具有近中性 pI (6.3),因此非特异性相互作用更低。中性亲和素蛋白还有一个优势,那就是不具有在链霉亲和素上发现的细菌 RYD 序列,因此可消除与多种细胞中存在的黏附受体的 RGD 结合结构域的脱靶结合。
- Pierce 中性亲和素蛋白包被板—预封闭且立即可用的聚苯乙烯板,适合在 ELISA 和其他靶标特异性测定中用于结合生物素化抗体或探针
- Pierce 中性亲和素包被高容量板—用于结合生物素化寡核苷酸和肽,其结合效率高于其他市面在售的孔板
- Pierce 中性亲和素包被高灵敏度板—包被了中性亲和素的生物素结合微孔板,不仅可以极大程度地提高生物素化探针的捕获效率,还可在靶标分析物含量较低的测定中控制背景噪声
相关产品
我们提供可靶向特定官能团或残基(包括伯胺、巯基、羧基和糖类)的生物素化试剂。还提供在暴露于紫外 (UV) 光之后发生非特异性反应的光反应性生物素化合物,此类化合物扩大了可生物素化分子的范围。
常见问题
下面列出了精选的常见问题。如需了解更多技术信息和常见问题,请访问我们的固相指南 ›
使用固定链霉亲和素板时,会与生物素化生物分子立即发生偶联。固定链霉亲和素板专为检测生物素化寡核苷酸、肽和蛋白而设计和优化。
建议使用透明聚苯乙烯板和联排管进行比色测定,使用白色聚苯乙烯板进行生物和化学发光测定,使用黑色聚苯乙烯板进行荧光测定。
靶标分子与链霉亲和素的偶联非常迅速。结果表明,在室温下孵育并温和搅拌 2 小时可确保所有可用的活性位点均达到饱和。