Invitrogen Power Blotter
多功能半干式转印系统–具备卓越性能和使用灵活性
Invitrogen Power Blotter 系统提供灵活的Western Blot转印解决方案,涵盖两种尺寸的卡匣,满足您不同通量需求,可搭配自配耗材,也提供多种高性能转移膜组耗材,方便自由选择。
Invitrogen Power Blotter 使用集成电源、LCD 触摸屏和预编程序优化转印方案,专为快速(5-10 分钟)将蛋白质从凝胶转移至硝酸纤维素膜或 PVDF 膜而设计。
充分利用Invitrogen Power Blotter 的功能,加速Western blot进程向下阅读了解更多。
Demo演示注册设备
Invitrogen Power Blotter with XL cassette inserted
Power Blotter – 3D之旅
通过3D虚拟之旅,您将了解到Power Blotter 系统的独特属性。
View virtual tour
Invitrogen Power Blotter 是一款一体化、集成式转印系统。无需外部电源—Power Blotter 具有集成电源,能够提供大电流来实现快速转印。根据目标蛋白分子量,使用液晶触摸屏从一系列预编程、优化的转印方法中选择合适的程序,或根据需要创建自定义程序。
User-friendly
转印方法恒定电流默认运行时间
低分子量(<25 kDa)1.3 Amps5 分钟
宽分子量范围(25-150 kDa)1.3 Amps7 分钟
高分子量(>150 kDa)1.3 Amps10 分钟
1.5 mm 厚凝胶1.3 Amps10 分钟
 恒定电压默认运行时间
标准半干式(含 Towbin 转移缓冲液)25 伏 (1.0 Amp)60 分钟
Invitrogen Power Blotter 是非常灵活的转印设备—提供基于通量和转印速度的选项,使 Power Blotter 成为不断满足您实验室需求的转印设备。
Power Blotter 标准卡匣允许同时转印 1 到 2 块小型凝胶或 1 块中型凝胶。Power Blotter XL 卡匣可实现高通量检测,同时转移多达 4 块小型凝胶或多达 2 块中型凝胶。两个转印卡匣均可与 Power Blotter 控制基座配套或者交换使用,组成 Power Blotter 系统或 Power Blotter XL 系统。
Power Blotter
Power Blotter
转印 1-2 块小型凝胶或 1 块中型凝胶
Power Blotter
Power Blotter
Power Blotter
转印 1-4 块小型凝胶或 2 块中型凝胶
Power Blotter XL
Invitrogen Power Blotter 可与自组装膜组或即用型转印膜组结合使用。
Invitrogen Power Blotter 预剪切膜和滤纸是由硝酸纤维素膜(可用孔径为 0.2 和 0.45 uM)或 PVDF(可用孔径为 0.45 uM)膜夹在四张 0.85 mm 滤纸之间来制成的,可组合使用以获得适当厚度和缓冲液容量来实现最佳性能。将 Power Blotter 预剪切膜和滤纸与 Power Blotter 1步转印缓冲液搭配使用,可在短短 5 分钟内实现高效蛋白质转印。Power Blotter 1步转印缓冲液是一种特殊的高离子强度转印缓冲液,配合高电流来实现快速转印。
Power Blotter 标准卡匣的示意图,含 Power Blotter 预切膜和滤纸
Power Blotter 标准转印卡匣的示意图,含 Power Blotter 预剪切膜和滤纸。(1)阴极,(2)2 张滤纸,(3)电泳凝胶,(4)膜,(5)2 张滤纸,(6)阳极。
膜和滤纸
Power Blotter 预剪切膜和滤纸。
Power Blotter即用型转印膜组 是一种更方便的替代选项,它是采用凝胶基质技术制成的预组装转移膜组,转印凝胶基质结合优化的阳极和阴极缓冲液,为转印提供所需的离子环境。这些转印凝胶基质使系统产生高场强,从而提高整体转印速度和效率。此外,Power Blotter即用型转印膜组即用型膜组的凝胶基质形式不需要制备缓冲液、浸泡滤纸和膜,尽可能减少了可导致数据不稳定的操作。
Power Blotter 标准卡匣的示意图,含 Power Blotter 即用型转印膜组。
Power Blotter 标准卡匣的示意图,含 Power Blotter 即用型转印膜组。(1)阴极,(2)上面带有保护层的阴极凝胶基质,(3)电泳凝胶,(4)膜,(5)下面带有保护层的阳极凝胶基质,(6)阳极。
Power Blotter 即用型转印膜组即用型膜组
Power Blotter 即用型转印膜组即用型膜组
Invitrogen Power Blotter 可为多种不同分子量蛋白质提供高转印效率。
设备和耗材含即用型转印膜组即用型膜组 的 Power Blotter带有预剪切膜和滤纸的 Power Blotter 以及 Power Blotter 1步转印缓冲液
转印时间5-10分钟5-10分钟
转印效率
Power Blotter 即用型膜组 以及 Power Blotter 预剪切膜和滤纸膜组实现了高、中和低分子量蛋白质的高效转印。连续稀释 HeLa 细胞裂解液并加入KLH(从 7.5 µg HeLa 裂解物开始,每孔加量为 7.5 µg KLH,连续稀释比 2:3),使用 Bolt 4-12%Bis-Tris Plus预制胶,对几种靶标(KLH、EGFR、Hsp90、PDI 和亲环蛋白 B 蛋白)进行免疫印迹分析。使用 Power Blotter即用型转印膜组(左侧,PB5310; PB3310)、Power Blotter 预切膜和滤纸膜组(右侧,PB9320; PB7320)在 7 分钟内转印,并用靶标特异性一抗和荧光偶联二抗进行检测 。使用 iBright FL 1500 成像系统上的自动曝光功能采集图像。
Power Blotter 提供可靠的检测结果。Power Blotter 即用型膜组 的出色性能提高了重现性。
使用含 Power Blotter 即用型膜组 的 Power Blotter 转印 12 块 Bolt 4-12% Bis-Tris Plus 预制胶
可靠的转印性能。使用含 Power Blotter 即用型膜组 的 Power Blotter 转印 12 块 Bolt 4-12% Bis-Tris Plus 预制胶。每次检测相同的靶蛋白。
传统手动制备转印膜组(转印三明治)可能会出现处理不一致的情况,包括膜水化不均匀、活化 PVDF 膜中甲醇/乙醇的去除不足、膜组设置不当(滤纸层太多和/或太少、膜和/或凝胶方向错误)、膜组干燥以及缓冲液污染,所有这些都会导致转印性能不理想。
Power Blotter 即用型膜组 有助于消除可能影响转印效果的批间差问题
Power Blotter 即用型膜组 有助于消除可能影响转印性能的批间差问题。连续稀释的 HeLa 细胞裂解液(7.5 µg-200 ng/孔,稀释比 2:3)并加入连续稀释的 KLH 蛋白,7.5 ng-0.20 ng/孔,使用 4-12% Bis-Tris Plus 预制胶,对几种靶标进行免疫印迹分析。使用 Power Blotter即用型转印膜组(左侧,PB5310; PB3310)和 Power Blotter 预剪切膜和滤纸膜组(右侧,PB9320; PB7320)在)在 7 分钟内转移蛋白质,用靶标特异性一抗和 HRP 偶联二抗进行孵育,并使用 SuperSignal West Dura Extended Duration化学发光底物 进行检测。使用 iBright FL 1500 成像系统上的自动曝光功能采集图像。
使用迎新套装,快速入门!
迎新套装包括开始使用 Invitrogen Power Blotter 进行蛋白质转印所需的一切耗材。
选项 1
刚要开始实验?
选择Power Blotter 迎新套装迎新套装,其中包括:
  • Power Blotter 控制机座
  • Power Blotter 标准卡匣
  • Power Blotter 即用型转印膜组即用型膜组,硝酸纤维素,常规尺寸
  • Power Blotter 预剪切膜和滤纸,硝酸纤维素,常规尺寸
  • Power Blotter 1步转印缓冲液
Power Blotter 迎新套装迎新套装
Power Blotter 迎新套装迎新套装
选项 2
需要更高通量?
选择Power Blotter XL 迎新套装迎新套装,其中包括:
  • Power Blotter 控制基座
  • Power Blotter XL转印卡匣
  • Power Blotter 即用型转印膜组即用型膜组,硝酸纤维素,常规尺寸
  • Power Blotter 预剪切膜和滤纸,硝酸纤维素,常规尺寸
  • Power Blotter 1步转印缓冲液
Power Blotter XL 迎新套装迎新套装
Power Blotter XL 迎新套装迎新套装
Invitrogen Power Blotter 是一款一体化、集成式转印系统。无需外部电源—Power Blotter 具有集成电源,能够提供大电流来实现快速转印。根据目标蛋白分子量,使用液晶触摸屏从一系列预编程、优化的转印方法中选择合适的程序,或根据需要创建自定义程序。
User-friendly
转印方法恒定电流默认运行时间
低分子量(<25 kDa)1.3 Amps5 分钟
宽分子量范围(25-150 kDa)1.3 Amps7 分钟
高分子量(>150 kDa)1.3 Amps10 分钟
1.5 mm 厚凝胶1.3 Amps10 分钟
 恒定电压默认运行时间
标准半干式(含 Towbin 转移缓冲液)25 伏 (1.0 Amp)60 分钟
Invitrogen Power Blotter 是非常灵活的转印设备—提供基于通量和转印速度的选项,使 Power Blotter 成为不断满足您实验室需求的转印设备。
Power Blotter 标准卡匣允许同时转印 1 到 2 块小型凝胶或 1 块中型凝胶。Power Blotter XL 卡匣可实现高通量检测,同时转移多达 4 块小型凝胶或多达 2 块中型凝胶。两个转印卡匣均可与 Power Blotter 控制基座配套或者交换使用,组成 Power Blotter 系统或 Power Blotter XL 系统。
Power Blotter
Power Blotter
转印 1-2 块小型凝胶或 1 块中型凝胶
Power Blotter
Power Blotter
Power Blotter
转印 1-4 块小型凝胶或 2 块中型凝胶
Power Blotter XL
Invitrogen Power Blotter 可与自组装膜组或即用型转印膜组结合使用。
Invitrogen Power Blotter 预剪切膜和滤纸是由硝酸纤维素膜(可用孔径为 0.2 和 0.45 uM)或 PVDF(可用孔径为 0.45 uM)膜夹在四张 0.85 mm 滤纸之间来制成的,可组合使用以获得适当厚度和缓冲液容量来实现最佳性能。将 Power Blotter 预剪切膜和滤纸与 Power Blotter 1步转印缓冲液搭配使用,可在短短 5 分钟内实现高效蛋白质转印。Power Blotter 1步转印缓冲液是一种特殊的高离子强度转印缓冲液,配合高电流来实现快速转印。
Power Blotter 标准卡匣的示意图,含 Power Blotter 预切膜和滤纸
Power Blotter 标准转印卡匣的示意图,含 Power Blotter 预剪切膜和滤纸。(1)阴极,(2)2 张滤纸,(3)电泳凝胶,(4)膜,(5)2 张滤纸,(6)阳极。
膜和滤纸
Power Blotter 预剪切膜和滤纸。
Power Blotter即用型转印膜组 是一种更方便的替代选项,它是采用凝胶基质技术制成的预组装转移膜组,转印凝胶基质结合优化的阳极和阴极缓冲液,为转印提供所需的离子环境。这些转印凝胶基质使系统产生高场强,从而提高整体转印速度和效率。此外,Power Blotter即用型转印膜组即用型膜组的凝胶基质形式不需要制备缓冲液、浸泡滤纸和膜,尽可能减少了可导致数据不稳定的操作。
Power Blotter 标准卡匣的示意图,含 Power Blotter 即用型转印膜组。
Power Blotter 标准卡匣的示意图,含 Power Blotter 即用型转印膜组。(1)阴极,(2)上面带有保护层的阴极凝胶基质,(3)电泳凝胶,(4)膜,(5)下面带有保护层的阳极凝胶基质,(6)阳极。
Power Blotter 即用型转印膜组即用型膜组
Power Blotter 即用型转印膜组即用型膜组
Invitrogen Power Blotter 可为多种不同分子量蛋白质提供高转印效率。
设备和耗材含即用型转印膜组即用型膜组 的 Power Blotter带有预剪切膜和滤纸的 Power Blotter 以及 Power Blotter 1步转印缓冲液
转印时间5-10分钟5-10分钟
转印效率
Power Blotter 即用型膜组 以及 Power Blotter 预剪切膜和滤纸膜组实现了高、中和低分子量蛋白质的高效转印。连续稀释 HeLa 细胞裂解液并加入KLH(从 7.5 µg HeLa 裂解物开始,每孔加量为 7.5 µg KLH,连续稀释比 2:3),使用 Bolt 4-12%Bis-Tris Plus预制胶,对几种靶标(KLH、EGFR、Hsp90、PDI 和亲环蛋白 B 蛋白)进行免疫印迹分析。使用 Power Blotter即用型转印膜组(左侧,PB5310; PB3310)、Power Blotter 预切膜和滤纸膜组(右侧,PB9320; PB7320)在 7 分钟内转印,并用靶标特异性一抗和荧光偶联二抗进行检测 。使用 iBright FL 1500 成像系统上的自动曝光功能采集图像。
Power Blotter 提供可靠的检测结果。Power Blotter 即用型膜组 的出色性能提高了重现性。
使用含 Power Blotter 即用型膜组 的 Power Blotter 转印 12 块 Bolt 4-12% Bis-Tris Plus 预制胶
可靠的转印性能。使用含 Power Blotter 即用型膜组 的 Power Blotter 转印 12 块 Bolt 4-12% Bis-Tris Plus 预制胶。每次检测相同的靶蛋白。
传统手动制备转印膜组(转印三明治)可能会出现处理不一致的情况,包括膜水化不均匀、活化 PVDF 膜中甲醇/乙醇的去除不足、膜组设置不当(滤纸层太多和/或太少、膜和/或凝胶方向错误)、膜组干燥以及缓冲液污染,所有这些都会导致转印性能不理想。
Power Blotter 即用型膜组 有助于消除可能影响转印效果的批间差问题
Power Blotter 即用型膜组 有助于消除可能影响转印性能的批间差问题。连续稀释的 HeLa 细胞裂解液(7.5 µg-200 ng/孔,稀释比 2:3)并加入连续稀释的 KLH 蛋白,7.5 ng-0.20 ng/孔,使用 4-12% Bis-Tris Plus 预制胶,对几种靶标进行免疫印迹分析。使用 Power Blotter即用型转印膜组(左侧,PB5310; PB3310)和 Power Blotter 预剪切膜和滤纸膜组(右侧,PB9320; PB7320)在)在 7 分钟内转移蛋白质,用靶标特异性一抗和 HRP 偶联二抗进行孵育,并使用 SuperSignal West Dura Extended Duration化学发光底物 进行检测。使用 iBright FL 1500 成像系统上的自动曝光功能采集图像。
使用迎新套装,快速入门!
迎新套装包括开始使用 Invitrogen Power Blotter 进行蛋白质转印所需的一切耗材。
选项 1
刚要开始实验?
选择Power Blotter 迎新套装迎新套装,其中包括:
  • Power Blotter 控制机座
  • Power Blotter 标准卡匣
  • Power Blotter 即用型转印膜组即用型膜组,硝酸纤维素,常规尺寸
  • Power Blotter 预剪切膜和滤纸,硝酸纤维素,常规尺寸
  • Power Blotter 1步转印缓冲液
Power Blotter 迎新套装迎新套装
Power Blotter 迎新套装迎新套装
选项 2
需要更高通量?
选择Power Blotter XL 迎新套装迎新套装,其中包括:
  • Power Blotter 控制基座
  • Power Blotter XL转印卡匣
  • Power Blotter 即用型转印膜组即用型膜组,硝酸纤维素,常规尺寸
  • Power Blotter 预剪切膜和滤纸,硝酸纤维素,常规尺寸
  • Power Blotter 1步转印缓冲液
Power Blotter XL 迎新套装迎新套装
Power Blotter XL 迎新套装迎新套装
操作视频
如何使用Invitrogen Power Blotter和即用型膜组进行western blot蛋白半干转印
了解如何在6-10分钟内使用Invitrogen Power Blotter和即用型膜组进行快速western blot蛋白转印。
如何使用Invitrogen Power Blotter与预组装膜组进行western blot半干转印
了解如何使用Invitrogen Power Blotter在10分钟内进行快速western blot转印。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。