当你的蛋白印迹流程需要更高通量时,Invitrogen 中型蛋白预制胶可实现在每种凝胶上加入多达 26 个样品。你可以使用SureLock Tandem 中型电泳槽 同时运行 2 块高性能 Invitrogen 中型预制胶,并在同一个槽中使用 SureLock Tandem 中型转印模块将蛋白转印到膜上。每个 SureLock Tandem 中型电泳槽可容纳两个 SureLock Tandem 中型转印模块,室温下即可实现操作简单流畅的湿式转印。每块凝胶的转印只需 300 mL 含甲醇缓冲液,节约了缓冲液用量以及有害试剂的处理成本。
哪种湿式转印系统更适合您?
![]() | ![]() | ![]() | |
Mini Blot Module 小型转印模块 | XCell II Blot Module 小型转印模块 | SureLock Tandem 中型转印模块 | |
---|---|---|---|
转印同量 | 每个转印模块可转 1 块小型胶;每个槽可容纳 1-2 个转印模块 | 1 每个转印模块可转 1 块小型胶;每个槽可容纳 1-2 个转印模块 | 1 每个转印模块可转 块中型胶;每个槽可容纳 1-2 个zhuanyi模块 |
转印缓冲液用量 | 每块印迹 220 mL | 800 mL | 300 每块印迹 300 mL |
转印时间 | 60 min | 60-120 min | 30 min |
转印区域 | 9 x 9 cm | 9 x 9 cm | 9.2 x 14.4 cm |
兼容电源 | PowerEase 电源, Owl 系统,其他电源可连接 Novex 转接头使用(货号ZA10001) | PowerEase 电源, Owl 系统,其他电源可连接 Novex 转接头使用(货号ZA10001) | PowerEase 或 Owl 系统 |
所需设备 | Mini Gel Tank 小型电泳槽 | XCell SureLock Mini-Cell 或 XCell II Mini-Cell 小型电泳槽 | SureLock Tandem中型电泳槽: 可容纳最多 2 个转印模块 |
便捷可靠的蛋白质印迹转印
每个Mini Gel Tank可容纳两个Mini Blot Module小型转印模块,其设计旨在使蛋白转印的操作更简单。
- 通用模块设计—湿转模块可放置在电泳槽的任一槽室中,简化转印设备的组装
- 独特的垫片密封—有助于防止漏液,避免组装蛋白湿转模块时一片狼藉
- 1/2 英寸缓冲室—与常规湿转所需的甲醇转印缓冲体积相比,可节省一半的用量
- 标准 60 分钟转印方案—加速蛋白质免疫印迹实验进程,帮助你更快获取结果
- 耐用的电极和钢板—实现高效且可靠的蛋白质印迹转印
示例转印条件
凝胶类型 | 印迹膜 | 电压 | 起始电流 (mA) | 结束电流 (mA) | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
Bolt Bis-Tris Plus 4-12% (MES) | 硝酸纤维素 | 10 | 160 | 60 | 60 |
PVDF | 20 | 340 | 130 | 60 | |
NuPAGE 4-12% Bis-Tris (MES) | 硝酸纤维素 | 10 | 160 | 60 | 60 |
PVDF | 20 | 390 | 130 | 60 | |
Novex 4-20% Tris-甘氨酸预制胶(变性) | 硝酸纤维素 | 10 | 70 | 50 | 60 |
PVDF | 20 | 160 | 100 | 60 | |
NuPAGE 3-8% Tris 乙酸预制胶(变性) | 硝酸纤维素 | 10 | 150 | 50 | 60 |
PVDF | 20 | 380 | 130 | 60 | |
Novex 10-20% Tricine 预制胶 | 硝酸纤维素 | 10 | 70 | 60 | 60 |
PVDF | 20 | 180 | 150 | 60 |
* 电流读数代表运行单块凝胶时的值,并且可以根据所使用的电源而变化。
演示视频
如何使用 Invitrogen Mini Blot 小型转印模块进行湿转
了解如何在 Mini Gel Tank 小型胶电泳槽中使用 Mini Blot 小型转印模块进行蛋白质转印。
如何使用 Invitrogen 蛋白预制胶分离蛋白质
了解如何使用 Invitrogen Bolt Bis-Tris Plus SDS-PAGE 预制胶和 Mini Gel Tank 小型胶电泳槽分离蛋白质。
Mini Bolt Module 小型转印模块迎新套装
Bolt 小型转印套装 A (硝酸纤维素) | Bolt 小型转印套装 B (PVDF) |
---|---|
包括:
| 包括:
|
XCell II Blot Module 转印模块可让使用者轻松将蛋白质或核酸从小型胶转移到膜上。它适用于 XCell SureLock 和 XCell II Mini-Cell 电泳槽中,放置在凝胶/缓冲液核心组件的位置。对于 Western, Southern 和 northern 转印,它所需要的转印缓冲液用量更少。坚固的镀铂钛和不锈钢电极可形成均匀的电场,而无需使用夹具或铰接式凝胶支架。最大印迹尺寸是 9 cm x 9 cm。
示例转印条件
凝胶类型 | 印迹膜 | 转印缓冲液 | 转印条件 | 预期电流 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
Tris-甘氨酸体系 | 硝酸纤维素或 PVDF | 含 20% 甲醇的 Tris-甘氨酸转印缓冲液。 1在加入 SDS 或甲醇之前,1X 转印缓冲液的 pH 值应为8.3。 | 25V 恒定电压 | 100 mA | 1-2 小时 |
Tricine 体系 | 硝酸纤维素或 PVDF | 含 20% 甲醇的 Tris-甘氨酸转印缓冲液。 1在加入 SDS 或甲醇之前,1X 转印缓冲液的 pH 值应为8.3。 | 25V 恒定电压 | 起始:100 mA | 1-2 小时 |
Bis-Tris 体系 | 硝酸纤维素或 PVDF | 含 10% 甲醇的 Bis-Tris 转印缓冲液,还原样品需加入抗氧化剂。 | 30 V 恒定电压 | 起始:170 mA 结束:100mA | 1 小时 |
Tris-乙酸体系 | 硝酸纤维素或 PVDF | 含 10% 甲醇的 Bis-Tris 转印缓冲液,还原样品需加入抗氧化剂。 | 30 V 恒定电压 | 起始:200 mA 结束:180mA | 60 |
等电聚焦(IEF) | 硝酸纤维素或 PVDF | 0.7% 乙酸,pH 3.0 | 10 V 恒定电压 | 起始:65-85 mA | 60 |
TBE,TBE-尿素和 DNA 阻滞实验 | 尼龙 | 45 45 mM Tris,45 mM 硼酸,1 mM EDTA | 30 V 恒定电压 | 起始:360 mA 结束:270 mA | 1-2 小时 |
表中列出的预期电流适用于转印一块凝胶。如果你需要在转印模块中同时转印两种胶,那么预期电流将加倍。
对于过夜转印,建议在 10-15 V 恒压下进行。
观看如何使用 XCell II 转印模块
通过这个详细的分步演示视频,了解如何在 SureLock 电泳槽中使用 XCell II 印迹模块进行湿转。
了解如何使用 XCell SureLock 电泳系统进行凝胶电泳
通过这个详细的分步演示视频,了解如何在 SureLock 电泳槽中运行 NuPAGE 蛋白预制胶。
便捷可靠的中型胶湿法转印
- 2 合 1 SureLock Tandem 中型电泳槽——无需为蛋白转印购买单独的湿转槽
- 常温转印——节省时间并简化准备和清理工作,其他系统可能需要预冷缓冲液,冰袋或准备冰浴。
- 300 mL/凝胶的低缓冲用量——减少转印缓冲液用量,节约试剂成本和有害试剂的处理成本
- 快速高效——30 分钟完成转印,不降低转印效率
- 使用简单——转印托盘上印有清晰的转印组装指南
- 高性能电极板——实现高效可靠的蛋白转印
Midi Blot Module 中型转印模块迎新套装
SureLock Tandem 中型胶系统套装,硝酸纤维素 |
---|
包括:
|
稳定可靠的蛋白免疫印迹结果
当和高性能 Invitrogen 中型预制胶一起使用时,你可以通过 SureLock Tandem 中型胶槽和中型转印模块,获取高通量和稳定的蛋白印迹结果。Invitrogen 中型预制胶可实现重复性好的高效蛋白分离,生成笔直的泳道和清晰的条带, SureLock Tandem Midi Blot Module 中型转印模块可在整个凝胶上进行均匀的蛋白转印。
为了证实 SureLock Tandem 中型转印模块的转膜均匀性,在 NuPAGE 4-12% Bis-Tris 中型胶中加入大肠杆菌裂解液的梯度稀释液,浓度范围为 2-0.25 µg ,以及SeeBlue Plus2 预染蛋白质标准。进行电泳,并将凝胶上的蛋白转印到 0.45 µm PVDF 膜上。结果在 图 1中显示。
A
B
图 1.使用 SureLock Tandem 中型胶槽可实现均匀的转印。 转印蛋白的总蛋白归一化显示出整个印迹的均匀转印。
A. No-Stain试剂标记的 PVDF 膜。NuPAGE 4-12 % Bis-Tris 中型胶上加入大肠杆菌裂解液的稀释液,浓度从 2 到 0.25 µg,泳道 1-2 和 19-20 中加入 SeeBlue Plus2 预染蛋白 Ladder。在 SureLock Tandem 中型胶槽中使用 MES 电泳缓冲液进行凝胶电泳。使用 SureLock Tandem 中型转印模块,在 25V 恒压下将凝胶中的蛋白转印到 0.45 µm PVDF 膜上,30 分钟完成。转印后,根据中型膜的 No-Stain 蛋白标记试剂的操作方案,标记膜上蛋白。使用 iBright 成像仪捕捉图像,采用 No-Stain 膜 epi 设置(455-485 nm 激发和 565-615 nm 发射)。由于 SeeBlue Plus2 预染蛋白 Ladder 已被标记,其蛋白条带不易于被 No-Stain 试剂再标记,因此在结果图像中不是全部可见。
B.光密度信号线性与蛋白上样量的关系。检测每个泳道的光密度信号强度。技术重复样(n=4)取平均数,然后作图确定整个浓度范围(R2=0.9994)的线性回归。误差条形图代表标准偏差。
推荐转印条件
恒定电压(V) | 时间(分钟) |
---|---|
25 | 30 |
哪种湿式转印系统更适合您?
![]() | ![]() | ![]() | |
Mini Blot Module 小型转印模块 | XCell II Blot Module 小型转印模块 | SureLock Tandem 中型转印模块 | |
---|---|---|---|
转印同量 | 每个转印模块可转 1 块小型胶;每个槽可容纳 1-2 个转印模块 | 1 每个转印模块可转 1 块小型胶;每个槽可容纳 1-2 个转印模块 | 1 每个转印模块可转 块中型胶;每个槽可容纳 1-2 个zhuanyi模块 |
转印缓冲液用量 | 每块印迹 220 mL | 800 mL | 300 每块印迹 300 mL |
转印时间 | 60 min | 60-120 min | 30 min |
转印区域 | 9 x 9 cm | 9 x 9 cm | 9.2 x 14.4 cm |
兼容电源 | PowerEase 电源, Owl 系统,其他电源可连接 Novex 转接头使用(货号ZA10001) | PowerEase 电源, Owl 系统,其他电源可连接 Novex 转接头使用(货号ZA10001) | PowerEase 或 Owl 系统 |
所需设备 | Mini Gel Tank 小型电泳槽 | XCell SureLock Mini-Cell 或 XCell II Mini-Cell 小型电泳槽 | SureLock Tandem中型电泳槽: 可容纳最多 2 个转印模块 |
便捷可靠的蛋白质印迹转印
每个Mini Gel Tank可容纳两个Mini Blot Module小型转印模块,其设计旨在使蛋白转印的操作更简单。
- 通用模块设计—湿转模块可放置在电泳槽的任一槽室中,简化转印设备的组装
- 独特的垫片密封—有助于防止漏液,避免组装蛋白湿转模块时一片狼藉
- 1/2 英寸缓冲室—与常规湿转所需的甲醇转印缓冲体积相比,可节省一半的用量
- 标准 60 分钟转印方案—加速蛋白质免疫印迹实验进程,帮助你更快获取结果
- 耐用的电极和钢板—实现高效且可靠的蛋白质印迹转印
示例转印条件
凝胶类型 | 印迹膜 | 电压 | 起始电流 (mA) | 结束电流 (mA) | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
Bolt Bis-Tris Plus 4-12% (MES) | 硝酸纤维素 | 10 | 160 | 60 | 60 |
PVDF | 20 | 340 | 130 | 60 | |
NuPAGE 4-12% Bis-Tris (MES) | 硝酸纤维素 | 10 | 160 | 60 | 60 |
PVDF | 20 | 390 | 130 | 60 | |
Novex 4-20% Tris-甘氨酸预制胶(变性) | 硝酸纤维素 | 10 | 70 | 50 | 60 |
PVDF | 20 | 160 | 100 | 60 | |
NuPAGE 3-8% Tris 乙酸预制胶(变性) | 硝酸纤维素 | 10 | 150 | 50 | 60 |
PVDF | 20 | 380 | 130 | 60 | |
Novex 10-20% Tricine 预制胶 | 硝酸纤维素 | 10 | 70 | 60 | 60 |
PVDF | 20 | 180 | 150 | 60 |
* 电流读数代表运行单块凝胶时的值,并且可以根据所使用的电源而变化。
演示视频
如何使用 Invitrogen Mini Blot 小型转印模块进行湿转
了解如何在 Mini Gel Tank 小型胶电泳槽中使用 Mini Blot 小型转印模块进行蛋白质转印。
如何使用 Invitrogen 蛋白预制胶分离蛋白质
了解如何使用 Invitrogen Bolt Bis-Tris Plus SDS-PAGE 预制胶和 Mini Gel Tank 小型胶电泳槽分离蛋白质。
Mini Bolt Module 小型转印模块迎新套装
Bolt 小型转印套装 A (硝酸纤维素) | Bolt 小型转印套装 B (PVDF) |
---|---|
包括:
| 包括:
|
XCell II Blot Module 转印模块可让使用者轻松将蛋白质或核酸从小型胶转移到膜上。它适用于 XCell SureLock 和 XCell II Mini-Cell 电泳槽中,放置在凝胶/缓冲液核心组件的位置。对于 Western, Southern 和 northern 转印,它所需要的转印缓冲液用量更少。坚固的镀铂钛和不锈钢电极可形成均匀的电场,而无需使用夹具或铰接式凝胶支架。最大印迹尺寸是 9 cm x 9 cm。
示例转印条件
凝胶类型 | 印迹膜 | 转印缓冲液 | 转印条件 | 预期电流 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
Tris-甘氨酸体系 | 硝酸纤维素或 PVDF | 含 20% 甲醇的 Tris-甘氨酸转印缓冲液。 1在加入 SDS 或甲醇之前,1X 转印缓冲液的 pH 值应为8.3。 | 25V 恒定电压 | 100 mA | 1-2 小时 |
Tricine 体系 | 硝酸纤维素或 PVDF | 含 20% 甲醇的 Tris-甘氨酸转印缓冲液。 1在加入 SDS 或甲醇之前,1X 转印缓冲液的 pH 值应为8.3。 | 25V 恒定电压 | 起始:100 mA | 1-2 小时 |
Bis-Tris 体系 | 硝酸纤维素或 PVDF | 含 10% 甲醇的 Bis-Tris 转印缓冲液,还原样品需加入抗氧化剂。 | 30 V 恒定电压 | 起始:170 mA 结束:100mA | 1 小时 |
Tris-乙酸体系 | 硝酸纤维素或 PVDF | 含 10% 甲醇的 Bis-Tris 转印缓冲液,还原样品需加入抗氧化剂。 | 30 V 恒定电压 | 起始:200 mA 结束:180mA | 60 |
等电聚焦(IEF) | 硝酸纤维素或 PVDF | 0.7% 乙酸,pH 3.0 | 10 V 恒定电压 | 起始:65-85 mA | 60 |
TBE,TBE-尿素和 DNA 阻滞实验 | 尼龙 | 45 45 mM Tris,45 mM 硼酸,1 mM EDTA | 30 V 恒定电压 | 起始:360 mA 结束:270 mA | 1-2 小时 |
表中列出的预期电流适用于转印一块凝胶。如果你需要在转印模块中同时转印两种胶,那么预期电流将加倍。
对于过夜转印,建议在 10-15 V 恒压下进行。
观看如何使用 XCell II 转印模块
通过这个详细的分步演示视频,了解如何在 SureLock 电泳槽中使用 XCell II 印迹模块进行湿转。
了解如何使用 XCell SureLock 电泳系统进行凝胶电泳
通过这个详细的分步演示视频,了解如何在 SureLock 电泳槽中运行 NuPAGE 蛋白预制胶。
便捷可靠的中型胶湿法转印
当你的蛋白印迹流程需要更高通量时,Invitrogen 中型蛋白预制胶可实现在每种凝胶上加入多达 26 个样品。你可以使用SureLock Tandem 中型电泳槽 同时运行 2 块高性能 Invitrogen 中型预制胶,并在同一个槽中使用 SureLock Tandem 中型转印模块将蛋白转印到膜上。每个 SureLock Tandem 中型电泳槽可容纳两个 SureLock Tandem 中型转印模块,室温下即可实现操作简单流畅的湿式转印。每块凝胶的转印只需 300 mL 含甲醇缓冲液,节约了缓冲液用量以及有害试剂的处理成本。
- 2 合 1 SureLock Tandem 中型电泳槽——无需为蛋白转印购买单独的湿转槽
- 常温转印——节省时间并简化准备和清理工作,其他系统可能需要预冷缓冲液,冰袋或准备冰浴。
- 300 mL/凝胶的低缓冲用量——减少转印缓冲液用量,节约试剂成本和有害试剂的处理成本
- 快速高效——30 分钟完成转印,不降低转印效率
- 使用简单——转印托盘上印有清晰的转印组装指南
- 高性能电极板——实现高效可靠的蛋白转印
Midi Blot Module 中型转印模块迎新套装
SureLock Tandem 中型胶系统套装,硝酸纤维素 |
---|
包括:
|
稳定可靠的蛋白免疫印迹结果
当和高性能 Invitrogen 中型预制胶一起使用时,你可以通过 SureLock Tandem 中型胶槽和中型转印模块,获取高通量和稳定的蛋白印迹结果。Invitrogen 中型预制胶可实现重复性好的高效蛋白分离,生成笔直的泳道和清晰的条带, SureLock Tandem Midi Blot Module 中型转印模块可在整个凝胶上进行均匀的蛋白转印。
为了证实 SureLock Tandem 中型转印模块的转膜均匀性,在 NuPAGE 4-12% Bis-Tris 中型胶中加入大肠杆菌裂解液的梯度稀释液,浓度范围为 2-0.25 µg ,以及SeeBlue Plus2 预染蛋白质标准。进行电泳,并将凝胶上的蛋白转印到 0.45 µm PVDF 膜上。结果在 图 1中显示。
A
B
图 1.使用 SureLock Tandem 中型胶槽可实现均匀的转印。 转印蛋白的总蛋白归一化显示出整个印迹的均匀转印。
A. No-Stain试剂标记的 PVDF 膜。NuPAGE 4-12 % Bis-Tris 中型胶上加入大肠杆菌裂解液的稀释液,浓度从 2 到 0.25 µg,泳道 1-2 和 19-20 中加入 SeeBlue Plus2 预染蛋白 Ladder。在 SureLock Tandem 中型胶槽中使用 MES 电泳缓冲液进行凝胶电泳。使用 SureLock Tandem 中型转印模块,在 25V 恒压下将凝胶中的蛋白转印到 0.45 µm PVDF 膜上,30 分钟完成。转印后,根据中型膜的 No-Stain 蛋白标记试剂的操作方案,标记膜上蛋白。使用 iBright 成像仪捕捉图像,采用 No-Stain 膜 epi 设置(455-485 nm 激发和 565-615 nm 发射)。由于 SeeBlue Plus2 预染蛋白 Ladder 已被标记,其蛋白条带不易于被 No-Stain 试剂再标记,因此在结果图像中不是全部可见。
B.光密度信号线性与蛋白上样量的关系。检测每个泳道的光密度信号强度。技术重复样(n=4)取平均数,然后作图确定整个浓度范围(R2=0.9994)的线性回归。误差条形图代表标准偏差。
推荐转印条件
恒定电压(V) | 时间(分钟) |
---|---|
25 | 30 |