下载:蛋白预制胶产品手册
与传统电泳槽相比,Mini Gel Tank 小型垂直电泳槽使用起来更为直观方便。采用独特的并排槽室设计,能够同时对 1 块或 2 块小型凝胶进行电泳。独立的槽室设计可降低电泳缓冲液的用量,每个槽室只需按照一块凝胶的用量加入缓冲液。上样孔朝前,方便上样操作。每个Mini Gel Tank电泳槽都经过严格的减压工艺处理以降低塑料内的应力,防止塑料裂开。胶槽槽体的材质为耐用的聚碳酸酯,置于稳固的支撑底座上。Mini Gel Tank 小型垂直电泳槽兼容所有 Invitrogen 小型预制胶 和 SureCast 手灌胶,同时也包含于 蛋白预制胶迎新套装中。可配套使用 Mini Blot Module 小型转印模块,在同一电泳槽中进行湿转。
Mini Gel Tank 小型垂直电泳槽的规格
运行通量 | 最多 2 块小型凝胶 |
凝胶兼容性 | 凝胶尺寸:8 x 8cm 凝胶板尺寸:10 x 10cm 厚度:1.0mm 或 1.5mm |
兼容凝胶 | 所有Invitrogen小型预制胶,SureCast手灌胶和Invitrogen空胶盒 |
缓冲槽容量 | 每块小型凝胶需 400 mL 缓冲液 |
可选转印设备 | Mini Blot Module 小型转印模块 |
转印通量 | 最多 2 块小型凝胶 |
兼容电源 | PowerEase Touch 120W 和 PowerEase Touch 350W触屏电源, 适用于 Owl 系统;对于 Hoefer 或 Bio-Rad 等其他电源,可搭配 Novex 转接头使用(货号 ZA10001) |
设备尺寸 | 32 x 11.5 x 16 cm(带盖高度) |
材质 | 聚碳酸酯 |
电极丝 | 铂金 |
电压/功率限制 | 500 VDC 或 100 W |
化学耐受性 | 耐受大多数醇类,但不耐受氯代烃(如氯仿)、芳族烃(如甲苯、苯)或丙酮。 |
货号 | A25977 |
描述
Mini Gel Tank 小型垂直电泳槽设计独特,方便并排上样,无需转动胶槽即可同时观察运行情况。每次最多运行两块凝胶(每个独立槽室各1块),简化了单块凝胶的电泳。这个特点可以节省缓冲液用量,运行单块凝胶的电泳,仅需一半用量的缓冲液。
Mini Blot Module 小型转印模块可在 Mini Gel Tank 小型垂直电泳槽进行湿式电泳槽转印。每个 Mini Gel Tank 小型垂直电泳槽中可装入两个 Mini Blot Module 小型转印模块,从而同时转印两块凝胶。转印模块设计独特,减少了转印缓冲液的用量——每块凝胶只需 220 mL 转印缓冲液。因此将甲醇用量降至最低。进一步了解如何在 Mini Gel Tank 小型垂直电泳槽中转印,请点击此处。
了解如何使用 Invitrogen Mini Gel Tank 小型垂直电泳槽进行蛋白电泳。
了解如何在 Invitrogen Mini Gel Tank 小型垂直电泳槽中使用 Invitrogen Mini Blot Module 小型转印模块进行湿转。
推荐的电泳运行条件
凝胶类型 | 电压 (V) | 电流 (mA) | 结束电流 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|
Bolt Bis-Tris Plus 4-12% (MES) | 200 | 160 | 70 | 20 |
Bolt Bis-Tris Plus 4-12% (MOPS) | 200 | 160 | 50 | 35 |
NuPAGE 4-12% Bis-Tris (MES) | 200 | 160 | 90 | 30 |
NuPAGE 4-12% Bis-Tris (MOPS) | 200 | 140 | 50 | 42 |
Novex 4-20% Tris-甘氨酸(变性) | 125 | 40 | 10 | 100 |
Novex 4-20% Tris-甘氨酸(非变性) | 125 | 30 | 10 | 90 |
NuPAGE 3-8% Tris-乙酸(变性) | 150 | 60 | 20 | 50 |
NuPAGE 3-8% Tris-乙酸(非变性) | 150 | 40 | 10 | 100 |
Novex 10-20% Tricine | 125 | 110 | 40 | 65 |
NativePAGE 3-12% | 150 | 10 | <10 | 80 |
pH 3-10 IEF | 设置 | 8 | 5 | 150 |
10% 酶谱(明胶) | 125 | 40 | 10 | 90 |
10% TBE-Urea(DNA) | 180 | 10 | 10 | 50 |
Mini Gel Tank 小型垂直电泳槽的规格
运行通量 | 最多 2 块小型凝胶 |
凝胶兼容性 | 凝胶尺寸:8 x 8cm 凝胶板尺寸:10 x 10cm 厚度:1.0mm 或 1.5mm |
兼容凝胶 | 所有Invitrogen小型预制胶,SureCast手灌胶和Invitrogen空胶盒 |
缓冲槽容量 | 每块小型凝胶需 400 mL 缓冲液 |
可选转印设备 | Mini Blot Module 小型转印模块 |
转印通量 | 最多 2 块小型凝胶 |
兼容电源 | PowerEase Touch 120W 和 PowerEase Touch 350W触屏电源, 适用于 Owl 系统;对于 Hoefer 或 Bio-Rad 等其他电源,可搭配 Novex 转接头使用(货号 ZA10001) |
设备尺寸 | 32 x 11.5 x 16 cm(带盖高度) |
材质 | 聚碳酸酯 |
电极丝 | 铂金 |
电压/功率限制 | 500 VDC 或 100 W |
化学耐受性 | 耐受大多数醇类,但不耐受氯代烃(如氯仿)、芳族烃(如甲苯、苯)或丙酮。 |
货号 | A25977 |
描述
Mini Gel Tank 小型垂直电泳槽设计独特,方便并排上样,无需转动胶槽即可同时观察运行情况。每次最多运行两块凝胶(每个独立槽室各1块),简化了单块凝胶的电泳。这个特点可以节省缓冲液用量,运行单块凝胶的电泳,仅需一半用量的缓冲液。
Mini Blot Module 小型转印模块可在 Mini Gel Tank 小型垂直电泳槽进行湿式电泳槽转印。每个 Mini Gel Tank 小型垂直电泳槽中可装入两个 Mini Blot Module 小型转印模块,从而同时转印两块凝胶。转印模块设计独特,减少了转印缓冲液的用量——每块凝胶只需 220 mL 转印缓冲液。因此将甲醇用量降至最低。进一步了解如何在 Mini Gel Tank 小型垂直电泳槽中转印,请点击此处。
了解如何使用 Invitrogen Mini Gel Tank 小型垂直电泳槽进行蛋白电泳。
了解如何在 Invitrogen Mini Gel Tank 小型垂直电泳槽中使用 Invitrogen Mini Blot Module 小型转印模块进行湿转。
推荐的电泳运行条件
凝胶类型 | 电压 (V) | 电流 (mA) | 结束电流 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|
Bolt Bis-Tris Plus 4-12% (MES) | 200 | 160 | 70 | 20 |
Bolt Bis-Tris Plus 4-12% (MOPS) | 200 | 160 | 50 | 35 |
NuPAGE 4-12% Bis-Tris (MES) | 200 | 160 | 90 | 30 |
NuPAGE 4-12% Bis-Tris (MOPS) | 200 | 140 | 50 | 42 |
Novex 4-20% Tris-甘氨酸(变性) | 125 | 40 | 10 | 100 |
Novex 4-20% Tris-甘氨酸(非变性) | 125 | 30 | 10 | 90 |
NuPAGE 3-8% Tris-乙酸(变性) | 150 | 60 | 20 | 50 |
NuPAGE 3-8% Tris-乙酸(非变性) | 150 | 40 | 10 | 100 |
Novex 10-20% Tricine | 125 | 110 | 40 | 65 |
NativePAGE 3-12% | 150 | 10 | <10 | 80 |
pH 3-10 IEF | 设置 | 8 | 5 | 150 |
10% 酶谱(明胶) | 125 | 40 | 10 | 90 |
10% TBE-Urea(DNA) | 180 | 10 | 10 | 50 |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。