生物学研究通常需要使用能够共价结合至感兴趣蛋白的分子标记,从而辅助检测或者纯化标记后的蛋白及其结合对象。 标记策略决定了靶蛋白或核苷酸序列上共价结合不同的分子,包括生物素、酶、荧光基团和放射性同位素。 虽然具有多种类型的标记物可供选择,但是针对特定的应用依然首选不同的标记物。 因此,必须仔细考虑并根据每种应用选择合适的标记物类型和标记方式。
我们提供了多种用于标记抗体或其他蛋白的标记试剂和试剂盒,能够为组织、细胞或生化检测中的蛋白检测制备荧光探针、酶偶联物、生物素化结合试剂或碘标记示踪剂。
特色蛋白标记目录
生物素化试剂和试剂盒在特定氨基酸功能基团上通过化学方法标记抗体、蛋白和多肽,生成标记抗体或其他生物素化探针,用于链亲和素亲和结合、纯化和检测。
活化的荧光染料及试剂盒,包括FITC、荧光素、罗丹明、或Alexa Fluor及 DyLight™染料等,可用于标记抗体或蛋白功能基团,生成分子探针并通过荧光成像进行检测
我们提供多种抗体和蛋白标记试剂盒,用于直接标记多种高强度荧光染料和标记物,包括Alexa Fluor 染料、DyLight Fluor 染料、Qdot 标记、藻红蛋白 (R-PE) 和APC串联染料以及生物素
叠氮修饰的氨基酸、糖和其他化合物适用于通过代谢插入蛋白和大分子,通过 Staudinger连接反应使用炔烃或磷化氢试剂进行标记和化学选择偶联。
纯化、活化和试剂盒形式的辣根过氧化物酶 (HRP)、碱性磷酸酶 (AP) 和其他底物酶适用于与蛋白偶联并为免疫检测制备抗体偶联物。
使用酪氨酸加成化合物和酪氨酰活化容器(能够替代氯胺T氧化试剂)进行碘化标记,可将放射性碘高效标记到蛋白和其他分子上,放射性碘用作示踪剂或探针。
尝试使用特级试剂,提供高品质配方的化学修饰试剂,这些试剂均针对特定应用进行专门检测,这类应用中产品完整性和风险最小化至关重要。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。