图 1.Pierce 内毒素定量试剂盒的标准曲线。构建的内毒素标准曲线呈现出出色的线性,r2 = 0.99。Pierce 发色内毒素定量试剂盒在 0.01–0.1 EU/mL 之间具有较窄的标准曲线范围。标准曲线范围 0.1–1.0 EU/mL ,与内毒素标准品和变形细胞的孵育时间为 14 分钟,然后与发色底物共同孵育 6 分钟。对于较窄的范围,与内毒素标准品和变形细胞裂解物的孵育时间为 30 分钟,然后与发色底物共同孵育 6 分钟。窄范围标准品(0.01–0.1 EU/mL)的检测呈现出一致性和重现性(n = 17; CV = 3%)。
选择适合的内毒素定量或去除产品
我们提供了两种试剂盒,可使用终点法变形细胞裂解物检测试剂盒准确检测蛋白质、多肽或抗体样品中的内毒素含量。与其他高通量定量试剂盒相比,这些定量试剂盒非常适合一次处理少量样品。通过存在内毒素时产生的发色信号测量样品中的内毒素浓度。可在酶标仪上于 405 nm 进行检测。使用每个试剂盒中随附的大肠杆菌内毒素标准品制作标准曲线,根据所需灵敏度在 16-36 分钟内计算内毒素含量(低至 0.01 EU / mL)。
- 灵敏——检测限低至 0.01 EU/mL
- 快速——在 16-36 分钟内完成检测
- 所需样品量极少——仅需 10 μL 的蛋白质检测样品
- 准确——每个试剂盒中的大肠杆菌O111:B4 标准品可实现内毒素准确定量
- 多功能——405 nm 吸光度读数与常见的 ELISA 板读数仪兼容
查看技术白皮书:
适用于多种样品类型的高灵敏度内毒素检测和定量
选择适合的内毒素定量试剂盒
Pierce LAL 发色内毒素定量试剂盒 | 新型Pierce 发色内毒素定量试剂盒 | |
---|---|---|
灵敏度范围 | 0.1 – 1.0 | 0.01 – 0.1 (高灵敏) |
0.1 – 1.0 | ||
检测时间-高浓度范围(min) | 16 | 20 |
检测时间-低浓度范围(min) | NA | 36 |
β-葡聚糖(10 ng/mL) | 干扰定量 | 不干扰定量 |
包装规格 | 50-次反应试剂盒 | 30-60 和 240-次反应试剂盒 |
立即订购 | 立即订购 |
标准曲线
Thermo Scientific Pierce 高容量内毒素去除树脂使用修饰的 ε-poly-L-lysine [poly(ε-lysine)] 亲和配体选择性地结合并从蛋白质、多肽和抗体样品中去除内毒素。我们的离心式色谱柱可在 1 小时内将生物样品中的内毒素水平降低高达 99%,蛋白质回收率 ≥85%。Pierce 高容量内毒素去除树脂可作为散装填料来填充定制色谱柱,也可针对不同样品量进行优化,例如提供便于使用的一次性预装离心柱。
- 高容量——结合浓度高达 2,000,000 EU/mL,可消除 >99% 的内毒素
- 耐用——树脂最多可重复使用 10 次
- 选择性——回收 ≥85% 的蛋白质样品
- 高性能——可将最终 EU 浓度降低至 <5 EU / mL,符合 FDA 标准
- 快速——我们的离心柱通常可在 1 小时内消除内毒素
- 清洁——一次性离心柱可避免样品交叉污染
- 优化——离心柱已针对不同的样品量进行了优化
选择适合的内毒素去除产品
结合能力
表1.有效去除严重污染样品中的内毒素。Thermo Scientific Pierce 高容量内毒素去除离心柱( 0.5 mL)在一小时内可处理含有5,000 至 500,000 EU/mL(来自大肠杆菌 055:5)污染的蛋白质(2 mL,1 mg/mL BSA)。即使在最高内毒素水平下,去除率也 > 98%。
初始内毒素浓度(EU/mL)* | 最终内毒素浓度(EU/mL) | 内毒素去除效率 | 蛋白质回收率 |
---|---|---|---|
5,000 | <1 | 99.98% | >90% |
12,500 | <1 | 99.99% | >90% |
25,000 | 1.26 | 99.99% | >90% |
50,000 | 7.1 | 99.99% | >90% |
250,000 | 32 | 99.98% | >90% |
500,000 | 9,600 | 99.08% | >90% |
蛋白质兼容性
表 2.不同分子量和等电点下各种蛋白质的内毒素去除和蛋白质回收率。 Pierce 高容量内毒素去除离心柱(0.5 mL)可处理分子量和电荷不同的蛋白质。所有样品的内毒素去除率均 >99%,蛋白质回收率 >85%。
蛋白质 (1 mg/mL) | 分子量(Da) | 等电点(pI) | 初始内毒素浓度(EU/mL) | 最终内毒素浓度(EU/mL) | 内毒素去除效率 | 蛋白质回收率 |
---|---|---|---|---|---|---|
细胞色素 C | 12,000 | 10.6 | 10,000 | 1.35 | >99.9% | 86% |
肌红蛋白 | 17,000 | 6.8 | 10,000 | 3.68 | >99.9% | 87% |
牛血清白蛋白(BSA) | 66,000 | 4.9 | 10,000 | 0.80 | >99.9% | 85% |
牛丙种球蛋白(BGG) | 150,000 | 7.4 | 10,000 | 4.60 | >99.9% | 92% |
>99.9% |
>99.9% |
我们提供了两种试剂盒,可使用终点法变形细胞裂解物检测试剂盒准确检测蛋白质、多肽或抗体样品中的内毒素含量。与其他高通量定量试剂盒相比,这些定量试剂盒非常适合一次处理少量样品。通过存在内毒素时产生的发色信号测量样品中的内毒素浓度。可在酶标仪上于 405 nm 进行检测。使用每个试剂盒中随附的大肠杆菌内毒素标准品制作标准曲线,根据所需灵敏度在 16-36 分钟内计算内毒素含量(低至 0.01 EU / mL)。
- 灵敏——检测限低至 0.01 EU/mL
- 快速——在 16-36 分钟内完成检测
- 所需样品量极少——仅需 10 μL 的蛋白质检测样品
- 准确——每个试剂盒中的大肠杆菌O111:B4 标准品可实现内毒素准确定量
- 多功能——405 nm 吸光度读数与常见的 ELISA 板读数仪兼容
查看技术白皮书:
适用于多种样品类型的高灵敏度内毒素检测和定量
选择适合的内毒素定量试剂盒
Pierce LAL 发色内毒素定量试剂盒 | 新型Pierce 发色内毒素定量试剂盒 | |
---|---|---|
灵敏度范围 | 0.1 – 1.0 | 0.01 – 0.1 (高灵敏) |
0.1 – 1.0 | ||
检测时间-高浓度范围(min) | 16 | 20 |
检测时间-低浓度范围(min) | NA | 36 |
β-葡聚糖(10 ng/mL) | 干扰定量 | 不干扰定量 |
包装规格 | 50-次反应试剂盒 | 30-60 和 240-次反应试剂盒 |
立即订购 | 立即订购 |
标准曲线
图 1.Pierce 内毒素定量试剂盒的标准曲线。构建的内毒素标准曲线呈现出出色的线性,r2 = 0.99。Pierce 发色内毒素定量试剂盒在 0.01–0.1 EU/mL 之间具有较窄的标准曲线范围。标准曲线范围 0.1–1.0 EU/mL ,与内毒素标准品和变形细胞的孵育时间为 14 分钟,然后与发色底物共同孵育 6 分钟。对于较窄的范围,与内毒素标准品和变形细胞裂解物的孵育时间为 30 分钟,然后与发色底物共同孵育 6 分钟。窄范围标准品(0.01–0.1 EU/mL)的检测呈现出一致性和重现性(n = 17; CV = 3%)。
Thermo Scientific Pierce 高容量内毒素去除树脂使用修饰的 ε-poly-L-lysine [poly(ε-lysine)] 亲和配体选择性地结合并从蛋白质、多肽和抗体样品中去除内毒素。我们的离心式色谱柱可在 1 小时内将生物样品中的内毒素水平降低高达 99%,蛋白质回收率 ≥85%。Pierce 高容量内毒素去除树脂可作为散装填料来填充定制色谱柱,也可针对不同样品量进行优化,例如提供便于使用的一次性预装离心柱。
- 高容量——结合浓度高达 2,000,000 EU/mL,可消除 >99% 的内毒素
- 耐用——树脂最多可重复使用 10 次
- 选择性——回收 ≥85% 的蛋白质样品
- 高性能——可将最终 EU 浓度降低至 <5 EU / mL,符合 FDA 标准
- 快速——我们的离心柱通常可在 1 小时内消除内毒素
- 清洁——一次性离心柱可避免样品交叉污染
- 优化——离心柱已针对不同的样品量进行了优化
选择适合的内毒素去除产品
结合能力
表1.有效去除严重污染样品中的内毒素。Thermo Scientific Pierce 高容量内毒素去除离心柱( 0.5 mL)在一小时内可处理含有5,000 至 500,000 EU/mL(来自大肠杆菌 055:5)污染的蛋白质(2 mL,1 mg/mL BSA)。即使在最高内毒素水平下,去除率也 > 98%。
初始内毒素浓度(EU/mL)* | 最终内毒素浓度(EU/mL) | 内毒素去除效率 | 蛋白质回收率 |
---|---|---|---|
5,000 | <1 | 99.98% | >90% |
12,500 | <1 | 99.99% | >90% |
25,000 | 1.26 | 99.99% | >90% |
50,000 | 7.1 | 99.99% | >90% |
250,000 | 32 | 99.98% | >90% |
500,000 | 9,600 | 99.08% | >90% |
蛋白质兼容性
表 2.不同分子量和等电点下各种蛋白质的内毒素去除和蛋白质回收率。 Pierce 高容量内毒素去除离心柱(0.5 mL)可处理分子量和电荷不同的蛋白质。所有样品的内毒素去除率均 >99%,蛋白质回收率 >85%。
蛋白质 (1 mg/mL) | 分子量(Da) | 等电点(pI) | 初始内毒素浓度(EU/mL) | 最终内毒素浓度(EU/mL) | 内毒素去除效率 | 蛋白质回收率 |
---|---|---|---|---|---|---|
细胞色素 C | 12,000 | 10.6 | 10,000 | 1.35 | >99.9% | 86% |
肌红蛋白 | 17,000 | 6.8 | 10,000 | 3.68 | >99.9% | 87% |
牛血清白蛋白(BSA) | 66,000 | 4.9 | 10,000 | 0.80 | >99.9% | 85% |
牛丙种球蛋白(BGG) | 150,000 | 7.4 | 10,000 | 4.60 | >99.9% | 92% |
>99.9% |
>99.9% |
如何使用 Pierce Chromogenic Endotoxin Quant Kit 的说明视频
使用这种灵敏的、范围广泛的内毒素定量试剂盒测量 0.01 - 1 EU/mL 之间的内毒素污染。
订购信息
相关资源
学习资源
应用文档