我们提供多种树脂用于生物素化或脱硫生物素化蛋白、多肽及其他分子的纯化。这些树脂提供多种包装规格,也可用于某些配体的离心柱、试剂盒和包被板。选择基于亲和素、链霉素亲和素、NeutrAvidin™ 或 CaptAvidin™ 蛋白的产品。
- 产品选择丰富——提供各种生物素结合选择,满足您的纯化需求
- 性能卓越——树脂可更大程度提高结合容量和洗脱条件
- 灵活——提供多种包装规格
选择适合您实验的生物素结合树脂
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
亲和素琼脂糖 | 链霉素亲和素琼脂糖 | 链霉素亲和素琼脂糖 HC | NeutrAvidin 琼脂糖 | NeutrAvidin 琼脂糖 HC | 单体亲和素琼脂糖 | |
生物素结合位点 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
结合容量(生物素化 BSA) | ≥20 µg/mL 生物素 | 1–3 mg/mL | >10 mg/mL | 1–2 mg/mL | >8 mg/mL | >1.2 mg/mL |
特异性 | 低 | 更高 | 更高 | 最高 | 最高 | 高 |
非特异性结合 | 高 | 更低 | 更低 | 最低 | 最低 | 低 |
洗脱条件 | 严苛 | 严苛 | 严苛 | 严苛 | 严苛 | 宽松 |
20219 (5 mL)、20225 (5 x 5 mL) | 20347 (2 mL)、20349 (5 mL)、20353 (10 mL) | 20357 (2 mL)、20359 (5 mL)、20361 (10 mL) | 29200 (5 mL)、29201 (10 mL) | 29202 (5 mL)、29204 (10 mL) | 20228 (5 mL)、20267 (10 mL) |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。