我们提供强阳离子交换 (SCX) 或强阴离子交换 (SAX) 树脂和膜。我们的离子交换 (IEX) 树脂是具有共价表面化学性质的硬质聚合微珠,可在提供卓越的物理和化学稳定性的同时进一步简化处理和包装,有助于提供稳健的生产工艺。
POROS™ XS 强阳离子交换树脂和 POROS™ XQ 强阴离子交换树脂同时具备高结合容量和高达 150 mM NaCl 的耐盐性。POROS™ HQ 50 µm 强阴离子交换树脂包含一个季铵化聚乙烯亚胺官能团,具有高容量,并由专为生物分子分离和纯化而设计的 Perfusion Chromatography™ 培养基组成。这些树脂具有出色的分离能力。
Pierce™ 强阳离子和阴离子交换离心柱是基于膜的离心柱,无需填料,可同时处理多份样本,是处理低容量缓冲液的理想选择。
我们的离子交换色谱产品的主要特点
- 性能卓越——树脂和膜旨在更大程度提高分离度和蛋白得率
- 稳健——POROS 树脂提供聚苯乙烯-二乙烯基苯基质,具有大通孔结构,处理低至高样本量时均能实现更高容量和耐盐性
- 可扩展——POROS 树脂经过优化,适合低至高流速的 FPLC (1,000–5,000 cm/hr),可实现从小规模到工艺规模纯化的无缝过渡
- 多种形式——基于膜和树脂的形式,可灵活进行小到大样本量纯化
- 经济实惠——价格与主要竞争对手接近或更优惠
选择合适的离子交换 (IEX) 色谱产品
产品链接位于每列最后一行
Pierce (SCX) 离心柱 | POROS XS 树脂 | Pierce (SAX) 离心柱 | POROS XQ 树脂 | POROS 50 HQ 树脂 | |
表面电荷 | 强阳离子交换 (SCX) | 强阳离子交换 (SCX) | 强阴离子交换 (SAX) | 强阴离子交换 (SAX) | 强阴离子交换 (SAX) |
产品形式 | 膜 | 树脂 | 膜 | 树脂 | 树脂 |
结合容量 | 4 mg(最小值) 60–80 mg(最大值) | >100 mg/mL(动态) | 不适用 | >140 mg/mL(动态) | 60–70 mg/mL(动态) |
耐盐性 | ≤25 mM | 150 mM | ≤25 mM | ≤50 mM | ≤150 mM |
建议的处理体积 | 0.5 mL(最小值) 20 mL(最大值) | 10 mL–1000 L | 0.5 mL(最小值) 20 mL(最大值) | 10 mL–1000 L | 10 mL–1000 L |
包装选项 | 0.5 mL 离心柱(最小值) 20 mL 离心柱(最大值) | 松散树脂 | 0.5 mL 离心柱(最小值) 20 mL 离心柱(最大值) | 松散树脂 | 松散树脂 |
订购产品 | 90008 (0.5 mL) 90009 (20 mL) | 82071 | 90010 (0.5 mL) 90011 (20 mL) | 82073 | 82077 |
相关蛋白纯化目录
当您需要在大规模条件下内实现高性能和高通量,POROS 散装层析树脂是工艺级生物分离的业内标准。
浏览蛋白质和生物分子亲和纯化的所有选项,包括用于固定配体的活化树脂和装填亲和树脂的色谱柱。
使用 Thermo Scientific™ Zeba™ 离心柱、离心板和纯化柱快速去除蛋白质溶液中的盐和小分子。
浏览所提供的试剂、试剂盒和各类设备,它们可以稳定且可重现性地进行蛋白质提取、富集、纯化和酶解以及肽富集和纯化,处理后的样本可用于蛋白质组学质谱分析。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。