这些产品被设计用于在低温条件下保护您和您的样品,助您高效工作。
Thermo Scientific CryoMed 程控降温仪使用专利的 LN2 输送系统,通过低温冻存过程中发生的相变过程来精确有效地处理样品。这有助于确保细胞系活力,也是细胞疗法流程的关键部分。冷冻后,样品可以被长期冻存,或通过我们的 Arctic Express 系列冷冻运输器进行远距离或近距离运输
低温防护设备
使用 Thermo Scientific™ 低温手套搬运来自超低温和低温储存环境的样品,这种手套具有出色的温度隔绝防护性能。
- 舒适、质量轻、透气性防护
- 配有旁开扣,便于迅速穿/脱
- 有多种尺寸可供选购
使用 Thermo Scientific™ 防水型低温手套安全搬运来自超低温和低温储存环境的样品,手套有半臂型、及肘型和肩长型可供选购。
- 提供飞溅防护
- 舒适、质量轻、透气
- 配有旁开扣,便于迅速穿/脱
使用 Thermo Scientific™ 低温围裙保护您的衣物,围裙有小号、中号和大号尺寸供您选择。
使用 Thermo Scientific™ 低温抓手和低温钳从低温容器中取回样品瓶、安瓿和冻存盒。
使用 Thermo Scientific™ 低温手套搬运来自超低温和低温储存环境的样品,这种手套具有出色的温度隔绝防护性能。
- 舒适、质量轻、透气性防护
- 配有旁开扣,便于迅速穿/脱
- 有多种尺寸可供选购
使用 Thermo Scientific™ 防水型低温手套安全搬运来自超低温和低温储存环境的样品,手套有半臂型、及肘型和肩长型可供选购。
- 提供飞溅防护
- 舒适、质量轻、透气
- 配有旁开扣,便于迅速穿/脱
使用 Thermo Scientific™ 低温围裙保护您的衣物,围裙有小号、中号和大号尺寸供您选择。
使用 Thermo Scientific™ 低温抓手和低温钳从低温容器中取回样品瓶、安瓿和冻存盒。
低温附件
通过 Thermo Scientific™ 冻存管架探索更多功能,台式冻存管架支持单手开盖和关盖。
聚碳酸酯冻存管架可防管子旋转,可单手开盖和关盖。
颇具吸引力、易于清洁的通用型实验室储存盒。Thermo Scientific™ Nalgene™ 通用型储存盒有四种不同的尺寸和形状供实验室多用途储存选用。盖子牢固卡合到位,通过透明盒壁可以很方便地查看内容物,圆角也便于清洁。
特别适用于储存少量样品和运输。
- 可容纳1.0和 2.0 mL 样品瓶
- 摩擦闭合盖保持在原位不动
- 耐用型高强度聚苯乙烯保护样品
通过 Thermo Scientific™ 冻存管架探索更多功能,台式冻存管架支持单手开盖和关盖。
聚碳酸酯冻存管架可防管子旋转,可单手开盖和关盖。
颇具吸引力、易于清洁的通用型实验室储存盒。Thermo Scientific™ Nalgene™ 通用型储存盒有四种不同的尺寸和形状供实验室多用途储存选用。盖子牢固卡合到位,通过透明盒壁可以很方便地查看内容物,圆角也便于清洁。
特别适用于储存少量样品和运输。
- 可容纳1.0和 2.0 mL 样品瓶
- 摩擦闭合盖保持在原位不动
- 耐用型高强度聚苯乙烯保护样品