将条形码的优势引进您的流程
为 Abgene 和 Nunc 储存板提供定制条形码和标签,让您可以更好地跟踪样品和组织样品。
为孔板定制条码
为Abgene板定制条码
- 有三种条形码可供选择:Code 128、Code 39、交错式25码,同时带方便肉眼读取的数字码
- 标签大小可根据要求定制
- 条码尺寸密度范围可选
- 可选择条码贴长边或短边
- 1,000块板起订(也可提供少量起订,但会收取额外定制费用)
订购详情请联系当地销售代表。
- 您可从5种条形码类型中选择适合您应用的条码
- 选择标签位置 – 贴在板侧一处或多处
- 不重复 – 保证!
- 肉眼可读码选项,包括位置和标记颜色
- 进行数据管理的存档顺序
- 请先打印条码小样以确保能适用于您的读码器
适用于冻存管的条码服务
Nunc 和 Nalgene 冻存管
预制 Nunc 或 Nalgene编码冻存管,便对数据库、LIMS 或 Excel 文件中的样品进行跟踪管理。
- 条形码直接打印在白色书写板上非常牢固,具有高对比度、耐久性和可读性
- 提供了人类可读文本,无需条形码读码器即可读取
- 条形码可耐异丙醇、100% 丁醇、10-20% DMSO、5% 漂白剂、10% 醋酸、盐酸以及 10% NaOH
- 原生级聚丙烯树脂降低了溶出物和析出物干扰样品的风险
- ISO 13485 生产设施中严格的质量管理和流程
- 通过 γ 射线辐照灭菌确保管子的无菌水平为 10-3 或 10-6
- 无妨碍样品完整性的生产副产物
- 管子不含 RNase/DNase每、无热原、无细胞毒素
- 我们保证您的条形码在制造时不会重复
选择非定制条形码或定制条形码以适配任何系统。
非定制管
- 适用于 Nalgene 和 Nunc 冻存管较常用尺寸规格的非定制条形码
定制管
- 适用于 Nunc 或 Nalgene 管的定制条码,包括 Code 128(子集 A & B 或子集 C)条形码、交错式25码和 Code 39 条形码
相关资源
支持
需要技术支持吗?联系我们的专家团队获取实验室产品的技术和应用支持