Preimplantation-showcase
胚胎植入前基因检测 – 非整倍性 (PGT-A) 是一个快速发展的生育研究领域,通常被纳入试管婴儿研究工作流程。 PGT-A 结果可以确定胚胎活检中的染色体存在和频率,从而为缩短怀孕时间和降低流产率提供了科学见解。用于 PGT-A 的 Ion ReproSeq PGS 试剂盒利用 Ion Torrent 新一代测序 (NGS) 的速度和可靠性,为未来的生殖决策提供重要见解。
请求咨询    
下载应用文档     听取用户意见
主要优势
多功能且具综合性—仅从单个细胞或多个细胞中 6 pg 的 DNA 中检测全染色体、嵌合和小拷贝数事件
可扩展通量—
三种试剂盒配置可在单个平台上的单次运行中分析16、24或96份样本
快速、端到端的 NGS 工作流程—从细胞到获得结果仅需不到10小时*,并尽量减少用户错误,手动操作时间 <2小时*  
通过 Ion Reporter 软件增强结果解析—嵌合检测、性别掩蔽和改进的数据图解(以便更轻松地进行数据解读)
应用文档:使用 Ion ReproSeq 试剂盒检测非整倍性、节段性非整倍性和嵌合
视频:Ion ReproSeq 工作流程 — 让胚胎植入前的基因检测变得简单
ReproSeq PGS 试剂盒,用于可靠、快速的非整倍性检测
从领域内的关键意见带领人处了解 PGT
headshot-catherine-welch
 IVF 与基因组学:通过 Ion ReproSeq PGS 为我们的未来定位
Catherine Welch, MBA, TS (ABB)
Sequence46. 创始人兼管理合作伙伴
adam-goodman
简化的 PGT-A — 出色
NGS 解决方案的比较:Ion ReproSeq
PGS 与 VeriSeq PGS
Adam Goodman
NxGen MDx 胚胎植入前遗传学总监
咨询专家
从单细胞到非整倍性检测的简单、快速工作流程。
Ion ReproSeq PGS 试剂盒包含在 Ion GeneStudio S5 系统上进行文库构建、模板制备和测序所需的所有材料,以便在不到10小时内进行细胞分析*。简单的卡盒式试剂、Ion GeneStudio S5 系统的简单用户界面以及 Ion Chef 系统上的自动化模板制备,大程度地减少了用户错误并有助于将 PGT 研究快速应用到您的实验室中。
Ion ReproSeq PGS Kit for Preimplantation Genetic Screening
Ion 测序芯片(Ion 510 芯片、Ion 520 芯片和 Ion 530 芯片)可提供样本通量灵活性和可扩展性,以满足您的需求并可在单次测序运行中对16、24或96份样本进行高性价比分析。
Ion ReproSeq PGS 试剂盒配合 Ion 510 芯片的周转时间(16份样本/运行)小于10小时,并且手动操作时间不到2小时
在同一 NGS 工作流程中使用单份样本同时研究 PGT-A 和 PGT-M
利用 Ion GeneStudio S5 系统将 PGD-SEQ 试剂盒与 Ion ReproSeq PGS 试剂盒相结合,以便实现简单、可扩展、自动的采样反馈工作流程解决方案,它可包括使用单份研究样本获得的 PGT-M 和 PGT-A 结果。
EM5082694-header3
Torrent Suite 软件协调所有必要的实验计划和数据处理,以完成您的靶向测序工作流程。基于网络的直观 Torrent 浏览器让用户能够快速简单地规划、监控和查看测序运行结果。Ion GeneStudio S5 系统上生成的数据首先传输到 Ion S5 Torrent 服务器进行碱基识别,然后自动上传到 Ion Reporter 软件以进行进一步分析。
Ion Reporter 软件中的非整倍性分析工作流程使分析和报告非整倍性结果变得简单且快捷。该低通量覆盖分析工作流程通过将样本与内置生物信息学对照基线进行比较,来提供每份样本的 DNA 倍体状态。用户可以使用定制的 IGV 核型视图来显示非整倍性图谱,并创建自己的解释性报告。
图1. 使用 Ion ReproSeq PGS 试剂盒从单个细胞中进行非整倍性检测。 上半幅图显示的数据显示了与基线的偏差(蓝色),表明9号染色体(男性)发生 45 Mbp 的重复。下半幅图显示的数据表明,13号染色体(女性)上发生 48 Mbp 的缺失(红色)。
订购信息
Ion ReproSeq PGS试剂盒
最快速台式测序解决方案,实现稳定可靠的
非整倍性筛查
立即订购 ›
1 抽提DNA,构建文库
Ion Torrent™ library kits
从第3天或第5天的胚胎活检样品中分离并扩增DNA
构建片段文库以制备测序样品
产品:
  • Ion ReproSeq PGS 试剂盒
  •  
    2制备模板
    Ion Chef™ System
    在Ion PGM系统上,使用快速等温扩增技术制备模板
    产品:
  • Ion ReproSeq PGS 试剂盒
  • Ion OneTouch ES
  •  
    3运行测序
    Proton System
    向芯片中载入模板,在Ion PGM设备上开始测序
    产品:
  • Ion ReproSeq PGS 试剂盒
  • Ion PGM 系统
  •  
    4分析数据
    Ion Reporter Software
    进行非整倍性分析
    产品:
  • Torrent Suite 软件
  • Ion Reporter 软件
  • Learn about PGT from key opinion leaders in the field
    headshot-catherine-welch
     VF and genomics: positioning ourselves for the future
    Catherine Welch, MBA, TS (ABB)
    Founder and Managing Partner of Sequence46
    adam-goodman
    仅供科研使用,不可用于诊断目的。